FWS 제품은 특정 승인이 필요하므로 배송이 약 2-3주 더 소요됩니다.
Pair your qPCR Master Mix with ready to use TaqMan Gene Expression, Genotyping Assay or Custom Probes for multiplexing. Use our helpful TaqMan Search Wizard to find the Assays for your target of interest. Learn more
TaqPath™ BactoPure™ 미생물 검출 마스터 믹스
Applied Biosystems™

TaqPath™ BactoPure™ 미생물 검출 마스터 믹스

TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스는 PCR 억제인자가 있는 경우에도 low-level 미생물의 신속한 검출에 최적화되어 있습니다. 광범위한 유형의 전체 어세이에서자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피
A527015 x 1 mL
A526991 x 1 mL
A527001 x 5 mL
A527021 x 50 mL
카탈로그 번호 A52701
제품 가격(KRW)
956,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,195,000
할인액 239,000 (20%)
Each
부피:
5 x 1 mL
제품 가격(KRW)
956,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,195,000
할인액 239,000 (20%)
Each
TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스는 PCR 억제인자가 있는 경우에도 low-level 미생물의 신속한 검출에 최적화되어 있습니다. 광범위한 유형의 전체 어세이에서 Ct 및 동적 범위 일관성에 대한 로트 간 재현성을 보장하기 위해 모든 로트를 기능적으로 테스트합니다. '실험실 용도’ 라벨이 부착되는 이 범용 시약은 현행 우수제조관리기준(cGMP)의 원칙을 준수하는 ISO 13485 인증 및 FDA 등록 시설에서 제조됩니다.

평가용 샘플 요청 ›

TaqPath BactertoPure 미생물 검출 마스터 믹스
세균, 곰팡이, 포유류 및 바이러스 DNA와 항생제 내성 표지자에 대한 일관된 low-level 검출
주로 바이오제약, 분자 진단 및 연구 응용 분야의 정제 시료와 비정제 용해물 모두에서 발견되는PCR 억제인자에 대한 내성
넓은 선형 동적 범위*(최대 8로그)로 저농도 및 고농도 DNA 시료를 모두 정확하게 검출
멀티플렉싱에 최적화반응당 1-4개 표적 검출을 가능하게 하는 두 가지 제형으로 제공
가장 자주 요청되는 문서가 포함된 규정 준수 패키지(아래에서 사용 가능)

두 가지 제형
마스터 믹스는 두 가지 제형으로 제공:
• 음성 대조물질로 ROX 염료를 함유한 TaqPath Bacterpure 미생물 검출 마스터 믹스는 단일 분석(1 프로브) 및 최대 3중(3 프로브) 반응에 사용이 권장됩니다.
• 음성 대조물질이 들어 있지 않은 TaqPath Bacterpure 미생물 검출 마스터 믹스(ROX 미포함)는 JUN(또는 이와 유사한 방출 파장) 염료를 활용한 어세이 또는 고차 멀티플렉싱(> 3개 표적)에 사용이 권장됩니다.

일관된 low-level 검출
TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스는 다양한 시료에서 재현성이 높은 low-level 검출에 최적화되었습니다. 다른 상용 믹스에는 모호한 결과를 초래할 수 있는 DNA 백그라운드가 포함되어 있지만(아래 그림 참조), 각 TaqPath BactoPure 마스터 믹스의 로트는 어세이 패널에서 테스트를 거쳐 출시 전에 이러한 백그라운드가 거의 없음을 확인합니다. 이를 통해 TaqPath BactoPure 마스터 믹스는 아래 그림과 같이 저농도 시료를 안정적으로 검출하고 정량화할 수 있습니다. 아래 그림은 여러 어세이에 걸쳐 3개의 고유 로트에서 얻은 일관된 Cq 결과를 보여줍니다. 이를 통해 결과의 신뢰성을 극대화하고 TaqPath BactoPure 마스터 믹스의 로트 간 일관성을 높여 줍니다.

PCR 억제인자에 대한 내성
특허 받은 고유한 TaqPath BactoPure 마스터 믹스 제제는 PCR을 억제할 수 있는 물질(아래 그림)이 있는 경우에도 강력한 성능을 발휘하므로 아래 그림과 같이 정제된 DNA와 비정제 용해물 모두에서 효과적인 템플릿 검출 성능을 제공합니다.

넓은 선형 동적 범위
TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스는 넓은 선형 동적 범위*(최대 8로그)를 제공하여 낮은 농도와 높은 농도의 DNA 시료를 모두 정확하게 검출하는 검증된 제품입니다. 이 제제는 다양한 qPCR 플랫폼에서 고속 또는 표준 사이클링 조건으로 실행할 수 있습니다. 아래 그림은 범 세균 어세이 사용 시 8로그 입력 범위에서 탁월한 PCR 선형성을 보여줍니다.

멀티플렉싱에 최적화
TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스는 한 번의 반응으로 최대 4개의 표적 멀티플렉싱 효과가 검증되었으며, 이를 통해 추가적인 어세이 및/또는 대조군을 동시에 실행하여 효율성을 높입니다. 아래 그림은 단일 분석 및 멀티플렉싱 반응 간의 성능을 비교하여 보여줍니다.

'실험실 용도' 라벨이 부착되는 범용 시약으로 cGMP에 따라 제조
TaqPath 마스터 믹스는 '실험실 용도'로 라벨이 부착되는 범용 시약으로, cGMP 원칙을 준수하는 ISO 13485 인증 및 FDA 등록 시설에서 제조됩니다.

규정 준수 패키지
규정 준수 요구 사항을 효율적으로 지원하기 위해 자주 요청되는 다음과 같은 문서가 아래에서 제공됩니다.
TaqPath 마스터 믹스의 현행 우수제조관리기준(cGMP)과 관련 품질 명세
• 상세한 로트별 분석 인증서(COA)(아래 문서 및 다운로드 섹션 참조)


공급업체 평가 지원 & nbsp;& nbsp;& nbsp; o self-assessment & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;o 제조 시설별 ISO 인증서
• EU에 대한 규정 준수 관련 문의 LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
BSE/TSE Statement
변경 관리 및 알림 등록
원하는 규정 준수 문서를 찾지 못하셨습니까? 기술 지원을 제공합니다.

멀티플렉싱, TaqPath 프로브 및 당사 제품이 여러분의 프로젝트에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요. ›

* 동적 범위는 어세이 및 시료의 템플릿 농도, 그리고 마스터 믹스의 조성의 함수입니다(개별 결과는 다를 수 있음).

For Laboratory Use
사양
용도(장비)7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 5 0.2mL, QuantStudio™ 5 0.1mL, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
포함dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple)Very High
멀티플렉스 기능Up to 3-plex
패시브 참조 염료ROX(사전 혼합)
제품라인TaqPath™
수량5 x 1 mL
샘플 종류DNA
민감도Down to 1 copy
충분500(20 μL) 반응
타겟 특이도cDNA or gDNA only
열 안정성72 hr., Assembled Reaction
부피5 x 1 mL
검출 방법Primer-probe
용도(애플리케이션)Real-Time PCR(qPCR)을 통한 미생물 검출
PCR 방법qPCR
반응 속도고속 또는 표준
Unit SizeEach
구성 및 보관
다음으로 구성되는 2X TaqPath BactoPure 미생물 검출 마스터 믹스를 포함합니다.

• 고온 개시 AmpliTaq Fast DNA 중합효소
• 열불안정 UNG(uracil-DNA glycosylase)
• dNTP(dUTP 포함)
• ROX 염료(음성 대조물질)

최적화된 완충액
2–8°C에 저장