Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
Thermo Scientific™

Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™

La placa de almacenamiento de 48 pocillos de 6 ml es ideal para el almacenamiento cuando se requieren grandes volúmenes de muestra.
Have Questions?
Número de catálogoColor
AB0988
también denominado AB-0988
Natural
Número de catálogo AB0988
también denominado AB-0988
Precio (MXN)
-
Color:
Natural

Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

La placa de almacenamiento de polipropileno y de 48 pocillos de 6 ml de Abgene se fabrica en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada placa está libre de contaminación.

Características destacadas

  • Volumen del trabajo de 6 ml cuando se utiliza con cierres adhesivos o térmicos
  • 48 pocillos cuadrados
  • Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
  • Soporte y costillas de apilamiento
  • Las esquinas de los pocillos en ángulo reducen la acción capilar de los líquidos, evitando la contaminación cruzada entre los pocillos
Aplicaciones
  • Almacenamiento de muestras
  • Cultivo celular
  • Configuración del ensayo; dilución y alícuota

 

Película de sellado compatible: adhesivo y calor
peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: No apto para centrifugación
Volumen máx. (tapón de sellado): n/a
Volumen máx. (sellado con película): 6 ml
Volumen máx. (sellado con alfombrilla): n/a
Condiciones de almacenamiento: Ambiente

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Tipo de enlacePP de baja unión
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano
Sin ADNasaSí
Descripción48-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Para utilizar con (aplicación)DMSO, etanol, isopropanol, almacenamiento de muestras, cultivo celular, configuración de ensayo; dilución y generación de alícuotas
Para utilizar con (equipo)Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
FormatoEstándar
N.º por caja50
N.° por paquete1
EnvaseEn envase individual
Plate SizeANSI/ SLAS Standard
Tipo de productoMicroplaca
Sin ARNasaSí
Estado normativoPara uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Volumen del pocillo (métrico)6000 μl
Volumen de trabajo (métrico)5500 μl
matriz, red, conjunto6 x 8
Código de barrasSe puede personalizar
ColorNatural
Fit for PurposePCR Ready
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos48
Línea de productosAbgene
EsterilidadSala blanca
Tratamiento de superficieSin tratar
Forma del pocilloCuadrada
Unit SizeCase of 50

Preguntas frecuentes

Are Thermo Scientific ABgene plastics endotoxin-free?

They are not certified endotoxin-free. However, their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics sterile?

Thermo Scientific Abgene plastics are not typically sterilized as their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA. In contrast, during typical non-clean room production, plastics are exposed to many contaminants including dust, bacterial cells, and DNA. The plastics are then sterilized to kill bacteria and inactivate RNases and DNases, but sterilization does not remove dust or DNA contamination. The dust particles left behind can inhibit PCR, and the damaged DNA fragments can still act as templates, leading to non-specific amplification.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

What 96-well plates do you recommend for -80 degrees C storage?

Both polypropylene and polystyrene plates can be used to store samples at -80 degrees C and depends on the downstream application. Please note that the sealing method selected is critical for storing at these temperatures and heat sealing is recommended.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.