PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck
Thermo Scientific™

PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck

Thermo Scientific 96-Well, Blue, Semi-Skirted Flat Deck PCR Plate는 어댑터 없이도 대다수 thermal cycler와 ABI 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. Thermo자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호포장
AB1400150150 Plate
AB140025 Plate
카탈로그 번호 AB1400150
제품 가격(KRW)
862,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,014,000
할인액 152,000 (15%)
Each
포장:
150 Plate
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
862,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,014,000
할인액 152,000 (15%)
Each
Thermo Scientific 96-Well, Blue, Semi-Skirted Flat Deck PCR Plate는 어댑터 없이도 대다수 thermal cycler와 ABI 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. Thermo Scientific PCR plastics는 디자인, 제조, 검사를 거쳐 PCR 성능을 보장합니다. 플레이트는 접착식 및 가열 봉합 필름과 함께 사용할 경우 최대 웰(well) 용적이 0.3mL입니다.

Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plate의 특징

• ABI 플랫폼과 sequencer를 포함한 모든 주요 thermal cycler에서 어댑터 없이 직접 사용 가능
• 청색은 샘플 추적을 수월하게 해줌
• 플랫(Flat) 플레이트 데크는 밀봉과 처리를 간편하게 해줌
• SuperPlate로서 사용 가능하며 4배 더 견고하여 우수한 로봇 처리 가능
• 각 웰 주위의 테두리가 돌출형 디자인이므로 안전하게 밀봉하고 증발을 차단할 수 있음
• 균일하고 얇은 웰 벽은 일관된 열 전달을 극대화함
• 검정색 문자가 적힌 버전에는 검정색 영숫자가 있어 웰을 쉽게 식별할 수 있음
• 흰색 플레이트는 형광 검출에서 민감도를 높이고 변동성을 줄임으로써 qPCR에 최적화되어 있음
• 절단된 모서리: A12

어플리케이션


• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• 염기서열 분석

플레이트 데크 디자인은 취급을 간편하게 해주고, 플레이트에는 돌출된 테두리가 있어 증발을 차단해 줍니다. 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plate는 A12 위치에 절단된 모서리가 있고 일관된 열 전달을 보장해 주는 얇은 웰(well) 벽이 있습니다.

사양
인증/적합성Certified RNase/DNase-free
용도(장비)Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
포장150 Plate
제품 유형PCR Microplate
수량150 plates
반응 속도Standard
스커트 스타일Semi
부피(미터법) 웰0.3 mL
부피(미터법) 작동0.2 mL
바코드No Barcode
색상Clear
물질Polypropylene
웰 수96
Unit SizeEach