InSight Accessories
El producto real puede variar
InSight Accessories
InSight Accessories
InSight Accessories
InSight Accessories
Thermo Scientific™

InSight Accessories

Maximize your Thermo Scientific™ InSight with essential accessories.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
ACC-BAT-1002Replacement C battery Li ion
ACC-CON-1004Conjunto de cables de puesta en marcha Mote
ACC-CON-1010
ACC-CON-1011Cable de alimentación interno de 12 V para Mote T3C1D2 (para registrar la alimentación del registrador)
ACC-CON-1030Kit de bloque de terminales
ACC-CON-1016Cable de alimentación de la puerta de enlace InSightLink
INSIGHTLINK-1008Puerta de enlace InSightLink (915 MHz -> Ethernet del cliente -> Nube)
Número de catálogo ACC-BAT-1002
Precio (EUR)
-
Descripción:
Replacement C battery Li ion
Thermo Scientific™ InSight accessories include replacement batteries, mote cable assembly, terminal block kits, power cables and more.
  • Replacement C battery Li ion
  • Mote commissioning cable assembly
  • External PSU 110V for T3C1D2 mote
  • Terminal block kit
  • InSightLink gateway power cable
  • InSightLink gateway
  • Internal 12V power cable for T3C1D2 mote
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Not available outside North America
Especificaciones
TipoBattery, Replacement C Lithium-ion
DescripciónReplacement C battery Li ion
Para utilizar con (aplicación)Cold Storage
Para utilizar con (equipo)Mote Commissioning Cable Assembly
Unit SizeEach