Search
| Katalognummer | Menge |
|---|---|
| AG0025A | Jeweils |
Der Oxoid AnaeroJar 2.5 L-Behälter wird komplett mit einem 2.5 L-Behälter und einem Deckel aus Polycarbonat geliefert, der mit vier selbstentlüftenden Clips an der Basis befestigt ist.
Enthält:
Plattenträger enthalten.