Product Image
Thermo Scientific™
Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
La bolsa Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gases anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AN0010C10/paq.
Número de catálogo AN0010C
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10/paq.
La bolsa Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gases anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
  • Utilice 1 bolsita/sobre de plástico Compact.
  • Para su uso con el clip de sellado AnaeroGen™ Compact, n.º de referencia AN0005C
Incluye: 10 bolsitas y 10 sobres
Especificaciones
Incluye10 bolsitas y 10 sobres
Cantidad10/paq.
Línea de productosThermo Scientific Oxoid
TipoAnaeroGen Compact
Unit SizeEach