This product is in the process of being discontinued. Place all orders by June 22, 2026. Learn more
Sistema EFM/RTU AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable
Sistema EFM/RTU AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable
Sistema EFM/RTU AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable
Thermo Scientific™

Sistema EFM/RTU AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable

Simplifique la instalación de sistemas de recuento de puntos elevado con el sistema Thermo Scientific™ AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable.
Have Questions?
Número de catálogo APPROXL
Precio (MXN)
-

Simplifique la instalación de sistemas de recuento de puntos elevado con el sistema EFM/RTU AutoPILOT PRO™ XL de seis tramos ampliable, que incluye un sistema de gestión del cableado totalmente integrado.

Esta completa gama ofrece certificación CSA/US Clase I, Div. 2 completa para el uso en áreas peligrosas. Todo el cableado y bloques de terminaciones también se han probado por completo y cuenta con garantía de fábrica, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Al eliminar las cajas de terminaciones y los gastos de personal de terceros, la unidad AutoPILOT PRO™ XL garantiza un mayor control de los costes.

Rentabilidad:

  • no son necesarias cajas de terminaciones ni gastos de personal de terceros para reducir los costes y facilitar la instalación.
  • Se puede ampliar fácilmente mediante la adición de dos barreras de interfaz de seguridad (SIB) que permiten que un máximo de 6 transmisores multivariable inteligente Thermo Scientific AutoMITTER PRO para aumentar las capacidades de medición a un coste mucho menor.
  • Se amplía fácilmente de uno a seis tramos sin necesidad de actualizaciones para minimizar la inversión.
  • Conforme con la normativa API 21.1 sobre aplicaciones de transferencia de custodia para cuantificar productos con exactitud y mantener el nivel de beneficios de forma adecuada.

Características sencillas y avanzadas:

  • El sistema de gestión de cableado integrado simplifica la configuración.
  • El cálculo simultáneo del flujo por segundo en todos los tramos garantiza cálculos AGA más rápidos para disponer de una captura de datos rápida y exacta.
  • El soporte USB completo y la conectividad Ethernet de alta velocidad simplifican las descargas de datos en dispositivos de memoria o en un PC.
  • Los algoritmos autoajustables de control de levantamiento mecánico incorporados aumentan automáticamente la producción de los pozos hasta en un 20 %.
  • Las configuraciones predeterminadas facilitan la instalación sin necesidad de programación.
  • La excelente protección contra rayos incorporada en cada tarjeta garantiza la comunicación fiable de datos de caudal procedentes de ubicaciones remotas y sin personal.
  • El procesador funciona en el intervalo de temperatura más amplio del sector: de - 40 °C (- 40 °F) a + 85 °C (+ 185 °F)
Especificaciones
Factores/ecuaciones adicionalesFwv (manual, parcial o total); Fws
Audit Trails (Seguimientos de auditoría)200 sucesos registrados, 60 tipos de registros de sucesos distintos
Certificaciones/conformidadCSA/C-US Clase I, Div 2, grupos C y D (ofrece
Puertos de comunicación1 RS232, 1 RS232/RS485, 1 puerto de Ethernet 10, 1 puerto USB secundario
Almacenamiento de datosConfigurable por el usuario, 65 días diario, 35 días horario por tramo de medición
DiagnósticoAGA 10 SoS
Medidores diferencialesAGA 3/ANSI/API 2530-1992 método 2; AGA 3/ANSI/API 2530-1985; ISO 5167; medidores de cono; Annubar; GOST
PantallaLCD de 4 x 16 caracteres; menús y listas de desplazamiento programables por el usuario
EnergíaAGA 5; GPA 2172; ISO 6976
TecladoEntrada 4 x 4 (16 teclas)
Medidores linealesAGA 7; AGA 9; AGA 11
N.º de alarmas200 sucesos de alarma, 15 tipos de alarma distintos
Intervalo de humedad de funcionamiento0-95 % de HR sin condensación
Procesador32 bits, 60 MHz MCU
Línea de productosAutoPILOT PRO XL
SupercompresibilidadAGA 8 1992 bruto; AGA 8 1992 detallado; AGA 8 1988 breve; NX-19; análisis NX-19; GERG
Linealización de medidores de turbinaTabla factor K/Frecuencia de 10 puntos
Memoria de datosSRAM, 2MB, alimentada por pila
Clasificación de carcasaNEMA 4X, IP65
Potencia de entradaDe 10 a 30 VCC
Potencia de salida9 VCC, 80 mA
Tipo de productoEFM/RTU expandible de seis carreras
Memoria de programas4 MB de memoria flash
Unit SizeEach