Accesorios para el sistema de purificación de agua Barnstead™ TII de tipo 2
Thermo Scientific™

Accesorios para el sistema de purificación de agua Barnstead™ TII de tipo 2

Integre los accesorios del sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstear™ TII de tipo 2 con el propio sistema para crear una solución de laboratorio más completa.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
AY1406X2Bomba de distribución inteligente
AY1406X1Conjunto de lámpara UV y lámpara
AY1406X3Cable de interbloqueo de bomba Nanopure
Número de catálogo AY1406X2
Precio (MXN)
-
Descripción:
Bomba de distribución inteligente

Integre los accesorios del sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstear™ TII de tipo 2, como las bombas de distribución y las lámparas UV, con el propio sistema para crear una solución de laboratorio más completa.

Este sistema inteligente y flexible produce agua de una calidad superior a la normativa de ASTM para agua de tipo 2 y de CLSI-CLRW con una resistividad de hasta 15 MWΩ-cm y unos valores de COT inferiores a 5 ppb.

Características principales

  • La purificación en varios pasos combina el pretratamiento, la ósmosis inversa, la desionización, la oxidación UV y la filtración en un sistema fácil de usar y con un nivel mínimo de mantenimiento. El patrón de flujo exclusivo y el sistema único de almacenamiento y recirculación mantienen el agua almacenada de forma continua. Los controles inteligentes permiten monitorizar los datos críticos del sistema y automatizar el funcionamiento para garantizar la máxima calidad del agua. La innovadora pantalla multifuncional ofrece información en tiempo real sobre la calidad del agua y el rendimiento y el diagnóstico del sistema. El intuitivo menú principal multifunción incluye una serie de botones de control para monitorizar los datos críticos del sistema. Fácil acceso a los datos de alarma y configuración del sistema, y a los valores operativos en tiempo real, como la pureza del agua, el porcentaje de rechazo de OI, el estado del cartucho y los niveles del depósito. Indicadores luminosos en verde y amarillo para simplificar el uso e información de estado y alertas detallada.
  • Disponible en versiones de producción de 12 l y 24 l/h con depósitos de almacenamiento de 30 l o 60 l para una amplia variedad de aplicaciones. Permite monitorizar el agua en todos los puntos, lo que incluye el agua de suministro, el agua de OI y el producto final. Además, permite medir la resistividad y la temperatura. Pantalla extraíble para su instalación a una distancia de hasta 10 piesft. (3 m) de la unidad para aumentar la flexibilidad. Diseño especial para ocupar el mínimo espacio (la unidad se puede montar en la pared o en la mesa de trabajo). El estado de la lámpara UV se puede monitorizar en la pantalla para confirmar la ausencia de bacterias y el bajo nivel de compuestos orgánicos. El cartucho se desconecta con facilidad para una sustitución rápida y sencilla. El depósito de PE fluorado elimina la lixiviación de material orgánico y protege frente a la contaminación. Fácil dispensación desde la unidad o el depósito. La dispensación directa ofrece varias opciones de dispensación volumétrica (de 0,25 a 60 l) o temporizada.

Los accesorios opcionales son dispensadores remotos, una impresora, un flotador de corte, un cable de interbloqueo, depósitos de almacenamiento, frascos y consumibles de repuesto. Estos productos se suministran por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información detallada.

Soporte de montaje en pared, membranas de OI y lámpara UV.

Kit de inicio (D502138) y depósito de almacenamiento.

Preparación de medios, preparación de tampones, lavado de instrumental de vidrio, suministro de equipos, suministro de sistemas de agua de tipo 1

Especificaciones
Conductividad0067 a 0.1 mS / cm
Fondo (imperial)18,5 in
Fondo (métrico)47cm
DescripciónBomba de distribución inteligente
Requisitos eléctricos100/240 VCA, 50/60 Hz
Presión del agua de suministro30 Tasa 100psig (2 a 6,9 bar )
Temperatura del agua de suministro (métrico)4°C a 40°C
Para utilizar con (equipo)Sistema de agua Barnstead™ TII de tipo 2
Frecuencia50/60Hz
Altura (imperial)19,5 in
Altura (métrico)49.5cm
Tipo de productoDistribution Pump
Campo de caudal de agua purificada1/ l/min
Caudal de OI12L/hr .
Tensión100/240 VCA
Anchura (imperial)13,5 in
Anchura (métrico)34.3cm
Contenido bacteriano< 1CFU/mL
Fuente del agua de suministrogrifo
Tipo de agua productoTipo 2
Resistividad15 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity MonitoringNo
Carbono orgánico total (COT)De 1 a 5 ppmm
Unit SizeEach