Rojo directo 80
Rojo directo 80
Rojo directo 80
Thermo Scientific Chemicals

Rojo directo 80

CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Número de catálogo B21693.22
también denominado B21693-22
Precio (EUR)
244,00
Each
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
244,00
Each
Identificadores químicos
CAS2610-10-8
IUPAC Namehexasodium (3E)-4-oxo-7-({[(6E)-5-oxo-7-sulfonato-6-(2-{2-sulfonato-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-5,6-dihydronaphthalen-2-yl]carbamoyl}amino)-3-(2-{2-sulfonato-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Molecular FormulaC45H26N10Na6O21S6
InChI KeyLDCKXVAPQFUIOI-ZFLDVXHKSA-H
SMILES[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C3=CC=C(NC(=O)NC4=CC=C5C(=C4)C=C(\C(=N\NC4=CC=C(C=C4S([O-])(=O)=O)N=NC4=CC=C(C=C4)S([O-])(=O)=O)C5=O)S([O-])(=O)=O)C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Dark red. Purple or brown
lambda-max (UV-Vis)524 - 532nm (water)
Solution TestRed solution in water
Formpowder
Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El rojo directo 80 es un tinte útil como tinción del músculo cardíaco y como compuesto modelo en estudios de adsorción. También se ha utilizado para comparar la eficacia de la eliminación de tinte textil en soluciones acuosas.

Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, muy ligeramente soluble en etanol, y cellosolve. Insoluble en muchos disolventes orgánicos.

Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Arami M, et al. Equilibrium and kinetics studies for the adsorption of direct and acid dyes from aqueous solution by soy meal hull.J. Hazard. Mater.2006135(1-3), 171-179.
  2. Arami M, et al. Removal of dyes from colored textile wastewater by orange peel adsorbent: equilibrium and kinetic studies.J. Colloid. Interface. Sci.,2005288(2), 371-6.