Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7250-67-1 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Número de catálogo B22236.14
también denominado B22236-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7250-67-1
IUPAC Namehydrogen 1-(2-chloroethyl)pyrrolidine chloride
Molecular FormulaC6H13Cl2N
InChI KeyFSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].ClCCN1CCCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Melting Point (clear melt)168.0-174.0?C
FormCrystals or powder or crystalline powder
Water Content (Karl Fischer Titration)≤1.5%
Appearance (Color)White to pale cream
Assay (Titration ex Chloride)≥97.5 to ≤102.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only