Especificaciones
Tipo de etiquetaTintes BODIPY
Fórmula molecularC28H32BF2N7O3
Línea de productosBODIPY
Cantidad100 μg
Almacenamiento recomendadoAlmacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Tipo de productoFL Prazosin
Unit SizeEach