Tryptone Soya Agar
Thermo Scientific™

Tryptone Soya Agar

A non-selective medium recommended for use in qualitative procedures for the isolation and cultivation of a wide variety of organisms.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenadoFormato
BO0330M99-101 gFrasco de jarabe de 125 mL
BO0330TDe 248 a 252 gFrasco de jarabe de 300 mL
BO0330VDe 500 a 504 gFrasco de jarabe de 500 mL
BO0405FDe 15 a 15,3 gFrasco universal
Número de catálogo BO0330M
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
99-101 g
Formato:
Frasco de jarabe de 125 mL
Tryptone Soya Agar slopes may be used to cultivate, store, and ship bacterial cultures.
Especificaciones
ColorStraw
Peso de llenado99-101 g
FormatoFrasco de jarabe de 125 mL
Tipo de empaquetadoTen sirop bottles with screw cap closures in a box.
Cantidad10/Pk.
Duración de almacenamiento52 weeks
Origen de fabricaciónUnited Kingdom
Tipo de productoAgar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2 to 25°C