Glutamato modificado con minerales
Thermo Scientific™
Glutamato modificado con minerales
Enriquezca e identifique las especies pertenecientes al grupo de bacterias coliformes en muestras alimentarias y de agua con estos frascos preparados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de medios
BO0541EMMGA (embotellado)
BO0542EMMGA 2X Fuerza + DurhamTube
TV5089EMMGA (Tubos)
TV5210EMMGA 2 veces la concentración
Número de catálogo BO0541E
Precio (MXN)
-
Tipo de medios:
MMGA (embotellado)
Enriquezca e identifique miembros del grupo de bacterias coliformes en muestras de agua y alimentos con el medio en frasco preparado de glutamato modificado con minerales Thermo Scientific™ Oxoid™. El contenido mineral del medio permite el cultivo y la enumeración superior de coliformes.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de medio de glutamato modificado con minerales prácticos, precargados y listos para su uso.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
  • Rendimiento superior al del caldo MacConkey en la detección de E. coli2.
  • El medio de elección para la detección de números pequeños de E. coli en agua clorada.
  • Aísla de forma eficaz la E. coli en agua marina.
El medio de glutamato modificado con minerales fue desarrollado por los laboratorios de Oxoid y de Metropolitan Water Board y se basa en la fórmula descrita por Gray1
1. Gray R. D. (1959) J. Hyg. Camb. 57. 249-265.
2. PHLS Standing Committee on the Bacteriological Examination of Water Supplies (1969) J. Hyg. Camb. 67. 367-374.
Especificaciones
ColorMorado, transparente
Peso de llenado6,7 ± 0,1
FormatoFrasco universal
Tipo de mediosMMGA (embotellado)
Tipo de empaquetado24 frascos universales con tapones de rosca en una caja
Cantidad24/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productoAgar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C