You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Selective E.Coli/Coliform Chromogenic
Thermo Scientific™
Selective E.Coli/Coliform Chromogenic
Detect and enumerate Escherichia coli and other coliforms in food and water samples with this selective, chromogenic medium.
Have Questions?
Número de catálogo
Peso de llenado
BO1014M
De 100 a 101,5 g
Número de catálogo
BO1014M
Precio (MXN)
-
Solicite un presupuesto
Peso de llenado:
De 100 a 101,5 g
Detect and enumerate Escherichia coli and other coliforms in food and water samples with Selective E.Coli/Coliform Chromogenic.
Especificaciones
Color
Straw
Peso de llenado
De 100 a 101,5 g
Formato
125 mL Sirop Bottle
Tipo de empaquetado
10 Sirop Bottles with plastic screw cap closures in a box
Cantidad
10/Pk.
Duración de almacenamiento
52 Weeks
Origen de fabricación
United Kingdom
Tipo de producto
Agar
Unit Size
Each
Contenido y almacenamiento
2°C to 10°C