Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos
Thermo Scientific™

Gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos

Personalice su muestreador automático con una amplia gama de gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos que se adaptan a sus necesidades.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Incluye
BRE0025926Muestreadores automáticos para ESIGradilla STD de 10 viales de 50 mL
BRE0003846Muestreadores automáticos para ESIGradilla STD de 7 viales de 250 mL
BRE0003847Muestreadores automáticos para ESIGradilla STD de 9 viales de 125 mL
BRE0003848Muestreadores automáticos para ESIGradilla STD de 9 viales de 125 mL
BRE0003849Muestreadores automáticos para ESIGradilla STD de 4 viales de 125 mL
BRE0033168Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESIGradilla para tubos de muestras de 21 posiciones
BRE0033169Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESIGradilla para tubos de muestras de 24 posiciones
BRE0033170Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESIGradilla para tubos de muestras de 40 posiciones
BRE0033171Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESIGradilla para tubos de muestras de 60 posiciones
BRE0033173Muestreador automático Thermo Scientific iSC-65, muestreadores automáticos Teledyne Cetac, muestreadores automáticos ESIGradilla para tubo de muestras de 90 posiciones
BRE0033175iSC-65, CETAC, ESI90 pos. Gradilla para tubo de muestras, indx
Número de catálogo BRE0025926
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Muestreadores automáticos para ESI
Incluye:
Gradilla STD de 10 viales de 50 mL
Personalice su muestreador automático con una amplia gama de gradillas de tubos de muestras y patrones para muestreadores automáticos que se adaptan a sus necesidades.

Elija gradillas de tubos de muestras y patrones que satisfagan sus necesidades de laboratorio

  • Gradilla para tubos de muestras con 21 posiciones para muestreadores automáticos Teledyne CETAC y ESI
  • Gradilla para tubos de muestras con 24 posiciones para muestreadores automáticos Teledyne CETAC y ESI
  • Gradilla para tubos de muestras con 40 posiciones para muestreadores automáticos Teledyne CETAC y ESI
  • Gradilla para tubos de muestras con 60 posiciones para muestreadores automáticos Teledyne CETAC y ESI
  • Gradilla para tubos de muestras con 90 posiciones para muestreadores automáticos Teledyne CETAC y ESI
  • Gradilla de patrones para 7 frascos de 250 mL para muestreadores automáticos ESI SC-4 DX
  • Gradilla de patrones para 9 frascos de 125 mL para muestreadores automáticos ESI SC-2 DX
  • Gradilla de patrones para 9 frascos de 125 mL para muestreadores automáticos ESI SC-4 /14 DX
  • Gradilla de patrones para 4 frascos de 125 mL para muestreadores automáticos ESI SC-8 DX
  • Gradilla de patrones para 10 viales de 50 mL para muestreadores automáticos ESI SC-2/4/8/14 DX
Especificaciones
IncluyeGradilla STD de 10 viales de 50 mL
Para utilizar con (equipo)Muestreadores automáticos para ESI
TipoGradilla para patrones de muestreador automático
Unit SizeEach