Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Invitrogen™

Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry

Experimente la química de clic sin cobre con los reactivos Click-IT™ Alexa Fluor™ y sDIBO Alkyne, ideales para el etiquetado de superficie de células vivas y que minimizan el daño a las enzimas y a las proteínas fluorescentes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEtiqueta o tinteFracción reactivaPeso molecular
C20025Éster SDPÉster SDP, alquino sDIBO∼1050
C10407
también denominado C-10407
Alexa Fluor™ 594Alquino DIBO∼1200
C20020Alexa Fluor™ 488Alquino SDIBO∼1400
C20021Alexa Fluor™ 555Alquino SDIBO∼1800
C20022Alexa Fluor™ 647Alquino SDIBO∼ 1900
C20023BiotinaAlquino SDIBO∼1000
Número de catálogo C20025
Precio (MXN)
-
Etiqueta o tinte:
Éster SDP
Fracción reactiva:
Éster SDP, alquino sDIBO
Peso molecular:
∼1050
Consiga un etiquetado eficaz de azidas con los alquinos Click-It sDIBO. Nuestros alquinos Click-IT sDIBO permiten el etiquetado de objetivos marcados con azido sin necesidad de catálisis de cobre y están disponibles con una variedad de etiquetas Alexa Fluor o de biotina, así como grupos reactivos de aminas o tiol para crear sus propios conjugados. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabolica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a bioconjugados solubles.
Las etiquetas Click-iT sDIBO Alkyne reaccionan con las azidas a través de una reacción química Click sin cobre para formar un enlace estable de triazol con Alexa Fluor, Biotina o una etiqueta de su elección. Las reacciones Click sin cobre que usan nuestros alquinos sDIBO son ideales para el etiquetado de la superficie de células vivas y, además, minimizan el daño que sufren las proteínas fluorescentes como la GFP o la R-PE. Para el etiquetado intracelular, la unión no específica de los alquinos DIBO crea una señal de fondo y una estrategia de etiquetado que utiliza azidas de picolilo es la solución preferida en estos casos.

Las moléculas etiquetadas con química Click se pueden aplicar a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a su fondo extremadamente bajo. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabólica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a unos bioconjugados más solubles y útiles para el etiquetado biológico.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Contenido del kitContiene 1 mg de alquino sDIBO de éster SDP
Método de etiquetadoQuímica clic
Diana de etiquetadoAzida
Etiqueta o tinteÉster SDP
Peso molecular∼1050
Cantidad1 mg
Fracción reactivaÉster SDP, alquino sDIBO
Condiciones de envíoHielo seco
Línea de productosClick-iT
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a ≤ -20 °C. Se recomienda la desecación. Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo.

Preguntas frecuentes

What concentration and solvent do you recommend for making a stock solution of Click-iT sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry?

For Click-iT sDIBO Alkynes for coper-free click chemistry (Cat. Nos. C10407, C20020, C20021, C20022, C20023, C20025), we recommend a 2-5 mM stock solution in DMSO.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.