CML Latex Beads, 4% w/v, 0.5 μm
Invitrogen™

CML Latex Beads, 4% w/v, 0.5 μm

Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
C3748115 ml
Número de catálogo C37481
Precio (MXN)
-
Cantidad:
15 ml
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en la microesfera, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.

Estas partículas de látex modificadas con carboxilato (CML) se producen por copolimerización de ácido carboxílico que contiene polímeros. El resultado es una partícula de polímero de látex con una capa de superficie muy cargada, relativamente hidrófila y algo «esponjosa». Las partículas de CML están estabilizadas electrostáticamente y, por lo tanto, son seguras en concentraciones de electrolito hasta 1 M de sal univalente. Las partículas de látex modificadas CML se cargan negativamente con una superficie que tiene un carácter de polielectrolito. Solo cuando el pH es ∼10, se ionizan todos los grupos carboxilo. Este es un látex hidrófilo.

Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
Sin surfactante: ultralimpio
Diversas cantidades: cantidades de mililitros a 500 litros

Aplicaciones principales de las microesferas
Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Pruebas de flujo (microfluídica, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)

Obtenga más información
Lea una descripción técnica de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especializados y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.

Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Línea de productosIDC
Cantidad15 ml
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Modificación de la superficieLMC
Diámetro (métrico)0,5 μm
MaterialPoliestireno
Tipo de productoGránulos de látex superactivos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8° C).