Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm.

Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con AVCS incorporado en estos tapones de rosca de 9 mm, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoMaterialTipo de producto
C5000-50BAzulPolipropilenoPolipropilenoTornillo
C5000-56ALAzulDisco de aluminio sólido con junta de siliconaAluminio, Silicona, PolipropilenoDe rosca con parte superior abierta
9-SCNKB
también denominado 9-SCNK(B)
AzulSin septoPolipropilenoCon rosca
Número de catálogo C5000-50B
Precio (MXN)
-
Color:
Azul
Septo:
Polipropileno
Material:
Polipropileno
Tipo de producto:
Tornillo

Evite el paso a presión de los septos o el ajuste excesivo o insuficiente. Con la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) de los tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 9 mm Thermo Scientific™ y los septos, conseguirá un cierre uniforme y óptimo en todo momento. Con solo un giro, ofrecen una apertura y un cierre fáciles y cómodos. Son una alternativa rentable a los tapones con septos unidos. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.

Los nuevos tapones de 9 mm National Target DP se han diseñado para ayudar a los cromatógrafos a realizar análisis de muestras más fiables y eficaces. Diseñados para adaptarse a casi todos los muestreadores automáticos de cromatografía que se pueden instalar en bandejas de viales de 12 × 32 cm, los tapones de la serie C5000 impiden de forma eficaz el paso a presión de septos al tiempo que mejoran notablemente la productividad y la flexibilidad en el laboratorio. En el núcleo de la serie de tapones de 9 mm National Target DP C5000 se encuentra la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Dicho de forma sencilla, la tecnología AVCS permite realizar el cierre como nunca antes. Los tapones de la serie C5000 son totalmente compatibles con todos los viales de la serie C4000 series Target DP de 9 mm.

Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm:

  • La geometría interior mejorada casi impide el paso a presión de los septos.
  • Mejora de la capacidad de sellado.
  • AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
  • Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
  • Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
  • Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.

Si desea más información, visite

 

www.fishersci.com y busque las palabras clave.

Tapones de viales National Target DP.

Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm

  • Un vial de abertura ancha merece un cierre de boca ancha. Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.

Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm

  • Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.

Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm

  • La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadSpecification Certified
Tamaño del tapón9 mm
DescripciónTapón azul con membrana de polipropileno integral
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Viales de la serie C4000 de 9 mm Target DP
IncluyeIntegral Septum
Tipo de productoTornillo
SeptoPolipropileno
ColorAzul
MaterialPolipropileno
Línea de productosSureStop
Cantidad100/Pk.
EsterilidadNon-sterile
Unit SizePack of 100