You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
Base Mannitol Selenite Broth 500 g
Thermo Scientific™
Base Mannitol Selenite Broth 500 g
El medio de cultivo deshidratado Mannitol Selenite Broth es una modificación de Selenite F Broth para el enriquecimiento selectivo de salmonelas
Have Questions?
Número de catálogo
CM0399B
Precio (USD)
-
El medio de cultivo deshidratado Mannitol Selenite Broth es una modificación de Selenite F Broth para el enriquecimiento selectivo de salmonelas
Fórmula: Peptona bacteriológica 5,0 gm/litroManitol 4,0 gm/litroFosfato de sodio 10,0 gm/litropH 7,1 ± 0,2Requiere biselenita de sodio LP0121A 100 g
Especificaciones
País de origen
Reino Unido
Para utilizar con (aplicación)
Enriquecimiento de salmonelas
Tipo de medios
Medio de cultivo deshidratado
Tipo de empaquetado
Recipiente
Cantidad
1 unidad
Duración de almacenamiento
2-5 años
Tipo de producto
Medios de cultivo deshidratados
Especie
Salmonella
Unit Size
Each
Contenido y almacenamiento
Temperatura ambiente