Oxoid™ Perfringens-OPSP-Agar-Basis, 500 g
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Oxoid™ Perfringens-OPSP-Agar-Basis, 500 g

Oxoid Perfringens OPSP Agar-Basis wird für die Zählung von Clostridium Perfringens in Lebensmitteln verwendet.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
CM0543R2,5 kg
CM0543B500 g
Katalognummer CM0543R
Preis (EUR)
-
Menge:
2,5 kg

Oxoid Perfringens OPSP Agar-Basis wird für die Zählung von Clostridium Perfringens in Lebensmitteln verwendet.

Ebenfalls erhältlich: Perfringens OPSP Supplement A, Artikelnr. SR0076E und Perfringens OPSP Supplement B, Artikelnr. SR0077E.
Nur für Laboranwendungen
Für Anwendungen im Labor
Specifications
BeschreibungPerfringens-Agar (Basis) (OPSP)
Menge2,5 kg
Ertragfor 55.0L medium
FormPulver
ProdukttypAgar
Unit SizeEach