Columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos de porosidad 0. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente. La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
Have Questions?
Número de catálogo
Longitud (métrico)
Diámetro interior (métrico)
Tipos de conector
Incluye
CR10-20
también denominado CR10/20
200 mm
10 mm
Toma 14/23
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm
Número de catálogo CR10-20
también denominado CR10/20
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
200 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
Tipos de conector:
Toma 14/23
Incluye:
Llave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Tipos de conectorToma 14/23
IncluyeLlave de paso GP Rotaflo con un calibre de 3 mm