Discos para antibiograma con vancomicina Oxoid™
Discos para antibiograma con vancomicina Oxoid™
Discos para antibiograma con vancomicina Oxoid™
Thermo Scientific™
Discos para antibiograma con vancomicina Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoConcentración
CT0058B30 μg
CT0188B5 μg
Número de catálogo CT0058B
Precio (USD)
-
Concentración:
30 μg
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de prueba de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana con vancomicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
  • Nivel de inóculo
  • Presencia de contaminación
  • Virus mutantes resistentes
  • Actividad beta-lactamasa
  • Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
Código de antibióticoVA
Agentes antimicrobianosVancomicina
Certificaciones/conformidadCumple con las directrices CLSI, DIN, SFM
Concentración30 μg
DescripciónDiscos para antibiogramas con vancomicina Oxoid
N.° por paquete5 cartuchos/paq.
Tipo de empaquetado50 discos/cartucho
Cantidad50 discos/cartucho
Tipo de productoDiscos para antibiogramas
Tipo de pruebaSensibilidad antimicrobiana
Unit SizeEach