Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™

CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, bicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narkotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 l
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Número de catálogo D-1852-17
también denominado D/1852/17
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición39°C
CAS75-09-2
ChEBICHEBI:15767
ColorIncolora
Formula Weight (peso de la fórmula)84.93g/mol
Ver más
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, bicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narkotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C