DMSO, anhidro
DMSO, anhidro
DMSO, anhidro
DMSO, anhidro
Invitrogen™

DMSO, anhidro

El dimetilsulfóxido (DMSO) es un disolvente orgánico altamente polar y miscible en agua. Muchos de los compuestos que no sonMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
D1234510 x 3 mL
Número de catálogo D12345
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 x 3 mL
Pedido a granel o personalizado
El dimetilsulfóxido (DMSO) es un disolvente orgánico altamente polar y miscible en agua. Muchos de los compuestos que no son directamente solubles en agua se pueden disolver con DMSO para crear una solución madre concentrada que se puede diluir en el momento del uso en un medio o tampón acuoso hasta conseguir la concentración final deseada.

El DMSO Molecular Probes™ es adecuado para preparar soluciones madre para muchos reactivos fluorescentes populares, incluidos:
• Indicadores fluorescentes de calcio (por ejemplo, Fluo-3, AM, Fura-2, AM)
• Sondas fluorescentes para el etiquetado de mitocondrias (por ejemplo, rodamina 123, JC-1, MitoTracker™ Green o Red)
• Sondas fluorescentes para el rastreo o seguimiento celular (por ejemplo, CFSE, calceína, AM, CMFDA CellTracker™ Green)
• Sondas fluorescentes para el etiquetado de membranas (por ejemplo, DiI o DiO)
• Indicadores de especies reactivas de oxígeno (ROS) fluorescentes (por ejemplo, DCFDA, CM-DCFDA, dihidroetidio o reactivo Amplex Red™)
• Reactivos de etiquetado fluorescentes reactivos a aminas (por ejemplo, éster NHS Alexa Fluor™ 488 o isotiocianato de fluoresceína [FITC])
• Reactivos de etiquetado fluorescentes reactivos a tioles (por ejemplo, Alexa Fluor™ 488 o maleimida fluoresceína)

El DMSO Molecular Probes™ se proporciona en prácticas alícuotas de un solo uso para garantizar un DMSO fresco y de alta calidad cada vez que prepare una solución madre de DMSO concentrada. Consulte en línea los manuales de los productos para obtener instrucciones específicas sobre las recomendaciones de concentración de la solución de trabajo y la solución madre DMSO de su producto.

Consulte nuestra aplicación Calculadora científica DailyCalcs para simplificar los cálculos de diluciones y soluciones madre.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Punto de ebullición188°C to 190°C
Límite de explosión61 to 64% (Upper), 2.4 to 2.8% (Lower)
Temperatura de inflamación87 to 89°C
Punto de fusión18°C to 19°C
Almacenamiento recomendadoTemperatura ambiente
Información de solubilidadMiscible in water
AguaMiscible
Cantidad10 x 3 mL
pH6 to 8
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What is the storage media for the competent cells?

Preparation procedures and formulations for all of our competent cells are proprietary. All chemically competent cells are delivered in an aqueous solution that contains a mixture of salts, along with a freezing stabilizer such as glycerol or DMSO.