Gorros Tyvek™ IsoClean™
Gorros Tyvek™ IsoClean™
Gorros Tyvek™ IsoClean™
DuPont™
Gorros Tyvek™ IsoClean™
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. Los gorros esterilizados Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ son permeables al aire y al vapor de agua, pero repelen los aerosoles y los líquidos con base acuosa. Ofrecen una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta 1 μ de tamaño) y un nivel ultrabajo de generación de pelusas.
Have Questions?
Número de catálogo D14246919
Precio (USD)
-
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant Caps are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.
  • Las costuras dobles tienen varios hilos entrelazados que se cosen alrededor de los bordes del material para crear una costura resistente a las fisuras
  • Abertura con 21.5 in. de diámetro
  • Banda para la cabeza elástica
  • Tamaño único para prácticamente todas las tallas
  • Envasados a granel y sin esterilizar en revestimientos de polímeros transparentes dobles
  • Se utilizan en los sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, así como en otros entornos críticos o controlados.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadAdecuado para su uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9), EPI de Categoría I
Diámetro (métrico)55 mm (estirado)
Para utilizar con (aplicación)Sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, otros entornos críticos o controlados
ModeloD14246919
Tipo de empaquetadoEmbalaje a granel
Cantidad250/paq.
Tipo de costuraCosturas dobles
EsterilidadNo estéril
ColorBlanco
DesechablesSí
MaterialHDPE no tejido Tyvek™
Tipo de productoGorro de protección
TamañoUniversal
Unit SizeEach