Dextran, Amino, 70,000 MW
Invitrogen™

Dextran, Amino, 70,000 MW

Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
D18621 g
Número de catálogo D1862
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 g
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano etiquetado se introduce comúnmente en las células mediante microinyección.

¿Necesita otro espectro de emisión o un seguimiento más prolongado? Consulte nuestros otros productos de seguimiento de células de mamífero.

Especificaciones del dextrano:

• Etiqueta (Ex/Em): Ninguna (puede conjugarse con colorantes y otras moléculas usando fracciones de amina reactiva)
• Tamaño: 70 000 PM

Altos estándares de fabricación de dextranos de Molecular Probes™
Ofrecemos más de 50 conjugados de dextranos fluorescentes y biotinilados en diversos rangos de peso molecular. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.

En la mayoría de los casos, los dextranos fluorescentes Molecular Probes™ son mucho más brillantes y tienen una mayor carga negativa que los dextranos disponible de otras fuentes. Además, utilizamos métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, probar nuestros conjugados de dextranos por cromatografía de capa fina para ayudar a garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular.

Una amplia selección de sustituyentes y pesos moleculares
Los dextranos Molecular Probes™ se conjugan con biotina o una amplia variedad de fluoróforos, incluidos siete de nuestros colorantes Alexa Fluor™ (Molecular Probes dextran conjugates–Table 14.4 [Conjugados de dextranos Molecular Probes, tabla 14.4]) y están disponibles en estos pesos moleculares nominales (PM): 3000; 10.000; 40.000; 70.000; 500.000 y 2.000.000 daltons.

Carga neta y capacidad de fijación del dextrano
Empleamos acoplamiento con succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano, que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónico. La reacción usada para producir los dextranos Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 hacen que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico. Los dextranos Alexa Fluor™, Cascade Blue™, Lucifer Yellow, fluoresceína y Oregon Green™ son intrínsecamente aniónicos, mientras que la mayoría de los dextranos etiquetados con los tintes rodamina de zwiterión B, tetrametilrodamina y Texas Red™ son esencialmente neutros. Para producir más dextranos altamente aniónicos, hemos desarrollado un procedimiento exclusivo para agregar grupos con carga negativa a los portadores de dextranos; estos productos se denominan dextranos “polianiónicos”.

Algunas aplicaciones requieren que el trazador de dextranos se trate con formaldehído o glutaraldehído para su posterior análisis. Para estas aplicaciones, ofrecemos versiones que se pueden “fijar con lisina” de la mayoría de nuestros conjugados de dextranos de fluoróforos o biotina. Estos dextranos se han unido covalentemente residuos de lisina que permiten a conjugar los trazadores de dextranos con las biomoléculas circundantes mediante la fijación con aldehído para la detección posterior mediante técnicas imunohistoquímias y ultraestructurales. También hemos demostrado que 10.000 PM de conjugados de dextranos Alexa Fluor™ se pueden fijar con fijadores basados en aldehído.

Aplicaciones clave con dextranos etiquetados
Hay numerosas citas que describen el uso de dextranos etiquetados. Estos son algunos de los usos más comunes:

• Rastreo neuronal (anterógrado y retrógrado) en células vivas
• Rastreo de linaje celular en células vivas
• Rastreo neuroanatómico
• Investigación de las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
• Investigación de la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
• Seguimiento de la endocitosis
• Supervisión de la acidificación (algunos conjugados de dextranos son sensibles al pH)
• Estudio de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática

Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Etiqueta o tinteSin marcar
Tipo de productoDextrano
Cantidad1 g
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Línea de productosInvitrogen
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Citations & References (5)

Citations & References
Abstract
Monitoring the permeability of the nuclear envelope during the cell cycle.
Authors:Lénárt P, Ellenberg J,
Journal:Methods
PubMed ID:16343937
'In animal organisms the nuclear envelope (NE) dis-assembles during cell division resulting in complete intermixing of cytoplasmic and nuclear compartments. This leads to the activation of many mitotic enzymes, which were kept away from their substrates or regulators by nuclear or cytoplasmic sequestration in interphase. Nuclear envelope breakdown (NEBD) is ... More
Fluorescence correlation microscopy of cells in the presence of autofluorescence.
Authors:Brock R, Hink MA, Jovin TM
Journal:Biophys J
PubMed ID:9788950
'Fluorescence correlation microscopy (FCM), the combination of fluorescence correlation spectroscopy (FCS) and digital microscopy (Brock and Jovin, 1998. Cell. Mol. Biol. 44:847-856), has been implemented for measuring molecular diffusion and association in living cells with explicit consideration of autocorrelations arising from autofluorescence. Autofluorescence excited at 532 nm colocalizes with mitochondria, ... More
Near-infrared fluorescence lifetime assay for serum glucose based on allophycocyanin-labeled concanavalin A.
Authors:McCartney LJ, Pickup JC, Rolinski OJ, Birch DJ
Journal:Anal Biochem
PubMed ID:11355853
We describe an assay scheme for glucose based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) between concanavalin A (con A), labeled with the near-infrared fluorescent protein allophycocyanin (APC) as donor, and dextran labeled with malachite green (MG) as acceptor. Glucose competitively displaces dextran-MG and leads to reduction in FRET, assessed by ... More
Electrochemiluminescence enzyme immunoassays for TNT and pentaerythritol tetranitrate.
Authors:Wilson R, Clavering C, Hutchinson A
Journal:Anal Chem
PubMed ID:14632142
Electrochemiluminescence enzyme immunoassays for 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and pentaerythritol tetranitrate (PETN) are described. The latter is, to the best of our knowledge, the first report of an immunoassay for PETN. Haptens corresponding to these explosives were covalently attached to high-affinity dextran-coated paramagnetic beads. The beads were mixed with the corresponding Fab ... More
Hedgehog Pathway Activation Requires Coreceptor-Catalyzed, Lipid-Dependent Relay of the Sonic Hedgehog Ligand.
Authors:
Journal:Dev Cell
PubMed ID:33038332