Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
El producto real puede variar
Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer
Thermo Scientific™

Bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer

Homogenice muestras de alimentos con facilidad con las bolsas de enriquecimiento de muestras estériles en una amplia gama de tamaños y formatos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Dimensiones (L x An)Modelo
DB4013A400 mL175 x 300 mmBagLight™ 400
DB4011A400 mL190 x 300 mmBagFilter™ 400
DB4012A400 mL190 x 300 mmBagPage™ 400
DB4014A1300 mL175 x 290 mmRollBag™ 1300
Número de catálogo DB4013A
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
400 mL
Dimensiones (L x An):
175 x 300 mm
Modelo:
BagLight™ 400
Homogeneice muestras de alimentos con confianza antes del análisis microbiológico y molecular con las bolsas de enriquecimiento de muestras para el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ Diluflux™ y el mezclador de laboratorio Homogenizer, que son estériles y fáciles de usar. Estas bolsas están diseñadas específicamente para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific Diluflux y el mezclador de laboratorio Thermo Scientific Homogenizer en una gran variedad de formatos y tamaños para satisfacer todas las necesidades de preparación de muestras.
Evite la contaminación cruzada y los derrames al preparar muestras de alimentos para su análisis con las bolsas para muestras diseñadas específicamente para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux y el mezclador de laboratorio Homogenizer. Todas las bolsas para muestras que se mencionan aquí son:
  • Estériles
  • Transparentes
  • Están diseñadas para su uso con el diluidor gravimétrico automatizado Diluflux y el mezclador de laboratorio Homogenizer
  • Son aptas para su uso en todas las máquinas homogeneizadoras 

Las 400 bolsas BagFilter™ contienen un filtro lateral no tejido con una porosidad de 250
Las 400 bolsas BagPage™ contienen un filtro de superficie completa no tejido con una porosidad de 280 micrómetros. Diseñadas para muestras de “consistencia pastosa” de frotis, ya que permiten añadir fácilmente la muestra a la bolsa al mismo tiempo que aseguran la filtración de toda la masa.

Las 400 bolsas BagLight™ no contienen ningún filtro para las muestras duras o que conservan su forma y, por tanto, no necesitan un filtro para aspirar la muestra para el uso posterior.

Las 1300 bolsas RollBag™ tienen un tapón de cable reforzado para ofrecer un cierre más seguro con el mayor volumen de muestras. Consulte la tabla de especificaciones de productos para obtener más información sobre la capacidad y la compatibilidad de los instrumentos.

Póngase en contacto con nosotros para solicitar una demostración del diluidor, el mezclador y/o sus consumibles.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.


Para uso exclusivo en investigación.

BagFilter, BagLight, BagPage y RollBag son marcas comerciales de INTERSCIENCE.

Para uso exclusivo en investigación.

BagFilter, BagLight, BagPage y RollBag son marcas comerciales de INTERSCIENCE.

Especificaciones
Capacidad (métrico)400 mL
Dimensiones (L x An)175 x 300 mm
Para utilizar con (equipo)Diluidor y homogeneizador Diluflux™
ModeloBagLight™ 400
Cantidad de embalaje1000 bags
Tipo de productoSample Enrichment Bag
Unit SizeEach