Caldo de enriquecimiento tamponado para listeria (BLEB) FitBag™
Caldo de enriquecimiento tamponado para listeria (BLEB) FitBag™
Caldo de enriquecimiento tamponado para listeria (BLEB) FitBag™
Caldo de enriquecimiento tamponado para listeria (BLEB) FitBag™
Thermo Scientific™

Caldo de enriquecimiento tamponado para listeria (BLEB) FitBag™

Reduzca el flujo de trabajo con bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l. Están listas en un intervalo de 5 a 10 minutos y, al mismo tiempo, la estructura segmentada permite el llenado previo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
DF0897A30 x 2,7 l
DF0897B20 x 4,5 l
DF0897C10 x 9,0 l
Número de catálogo DF0897A
Precio (MXN)
-
Cantidad:
30 x 2,7 l
Ahorre tiempo en la preparación de medio de enriquecimiento selectivo para Listeria monocytogenes en muestras de alimentos con caldo de enriquecimiento tamponado para Listeria (BLEB) Thermo Scientific™ FitBag™. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras. Solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. La estructura segmentada de la bolsa permite llenarlas previamente para que pueda reconstituir en dos minutos cuando sea necesario. Disponibles en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l para adaptarse al flujo de trabajo, el medio se puede dispensar a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con caldo de enriquecimiento tamponado para Listeria (BLEB) FitBag. Los medios de enriquecimiento FitBag son rápidos, fáciles de preparar y se adaptan fácilmente a flujos de trabajo de laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores. No requiere suplementos adicionales.

Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de los mismos, lo que libera los recursos y el equipo. Los medios de enriquecimiento FitBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses.

Flexible: la estructura segmentada permite preparaciones avanzadas mediante el llenado de un segmento con agua desionizada, con la que se puede reconstruir el medio de enriquecimiento FitBag en dos minutos. También se puede añadir agua preesterilizada en condiciones asépticas.

Fácil de utilizar: llenado y dispensación con una formación mínima.

Ahorro de energía: al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.

Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.

Calidad garantizada: cumple la norma ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.

Ahorra espacio: el medio de enriquecimiento FitBag se suministra en prácticos paquetes, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse como se desee.

Los medios de enriquecimiento FitBag se suministran sin filtros. Recomendamos que se utilice el filtro esterilizable en autoclave Thermo Scientific™ Dry-Bags ™ (DB0200A). Para mayor comodidad, se recomienda llenar las bolsas con la bomba peristáltica Thermo Scientific (DB2000A o DB3000A) y dispensarlas con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4150A).
Para uso de laboratorio
Para uso de laboratorio
Especificaciones
DescripciónCaldo de enriquecimiento tamponado para Listeria (BLEB) FitBag
FormatoFormato práctico
Cantidad30 x 2,7 l
Duración de almacenamiento2 años (10 días rehidratado)
Tipo de productoMedios de cultivo deshidratados
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 10 °C a 30 °C