Reduzca el flujo de trabajo con las bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l o 4,5 l. Solo tiene que mezclar los segmentos para reconstituir en dos minutos.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
DQ1049A
3 x 2,7 L
DQ1049B
2 x 4,5 L
2 opciones
Número de catálogo DQ1049A
Precio (USD)
-
Cantidad:
3 x 2,7 L
Ahorre tiempo en la preparación del medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella spp. en muestras de alimentos con agua de peptona tamponada (ISO) Thermo Scientific™ QuickBag™ que se adapta a la norma ISO 6579:2002.El medio irradiado se suministra en bolsas de plástico transparentes. Simplemente rompa el sello para mezclar los segmentos de agua y medio para reconstituir en dos minutos.Los medios de enriquecimiento QuickBag están disponibles en formato de 2,7 l y 4,5 l para adaptarse a su flujo de trabajo.El medio puede dispensarse a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con los medios de enriquecimiento fáciles de preparar QuickBag. Las bolsas se adaptan en gran medida al flujo de trabajo del laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores, y no requieren suplementos. Además, están listas para usar cuando lo necesite.
Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de los mismos, lo que libera los recursos y el equipo. Los medios de enriquecimiento QuickBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses. Flexible: listos para reconstituir en dos minutos mediante la mezcla de segmentos.
Electrodos selectivos de iones: reconstitución y dispensación sencilla, solo es necesaria una formación mínima.
Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
Calidad garantizada: cumple la norma ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.
Ahorro de energía: al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.
Para mayor comodidad, se recomienda que los medios de enriquecimiento QuickBag se dispensen con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4150A).
Para uso de laboratorio
Para uso de laboratorio
Especificaciones
DescripciónAgua de peptona tamponada (ISO) QuickBag
FormatoFormato práctico
Cantidad3 x 2,7 L
Duración de almacenamiento2 años (10 días rehidratado)