Caldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) 24 QuickBag™
Caldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) 24 QuickBag™
Caldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) 24 QuickBag™
Caldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) 24 QuickBag™
Thermo Scientific™

Caldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) 24 QuickBag™

Reduzca el flujo de trabajo con las bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l o 4,5 l. Solo tiene que mezclar los segmentos para reconstituir en dos minutos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
DQ1107B2 x 4,5 l
DQ1107A3 x 2,7 l
Número de catálogo DQ1107B
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 x 4,5 l
Ahorre tiempo en la preparación de un medio de enriquecimiento selectivo para Listeria monocytogenes y otras de Listeria spp. en muestras de alimentos y medioambientales con el caldo de enriquecimiento para Listeria 24 (LEB) Thermo Scientific™ QuickBag™.El medio irradiado se suministra en bolsas de plástico transparentes. Simplemente rompa el sello para mezclar los segmentos de agua y medio para reconstituir en dos minutos.Los medios de enriquecimiento QuickBag están disponibles en formato de 2,7 l y 4,5 l para adaptarse a su flujo de trabajo.El medio puede dispensarse a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con los medios de enriquecimiento fáciles de preparar QuickBag. Las bolsas se adaptan en gran medida al flujo de trabajo del laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores, y no requieren suplementos. Además, están listas para usar cuando lo necesite. El caldo de enriquecimiento para Listeria 24 es un producto especialmente diseñado para su uso con sistemas PCR como, por ejemplo, el ensayo para Listeria monocytogenes Thermo Scientific™ SureTect™.

Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de los mismos, lo que libera los recursos y el equipo. Los medios de enriquecimiento QuickBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses.

Flexible: listos para reconstituir en dos minutos mediante la mezcla de segmentos.

Fácil de utilizar:
reconstitución y dispensación sencilla, solo es necesaria una formación mínima.

Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.

Calidad garantizada: cumple la norma ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.

Ahorro de energía: al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.

Para mayor comodidad, se recomienda que los medios de enriquecimiento QuickBag se dispensen con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4150A).
Para uso de laboratorio
Para uso de laboratorio
Especificaciones
DescripciónCaldo de enriquecimiento para Listeria (LEB) QuickBag
FormatoFormato práctico
Cantidad2 x 4,5 l
Duración de almacenamiento2 años (10 días rehidratado)
Tipo de productoMedios de cultivo deshidratados
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 10 °C a 30 °C