Search
Search

| Katalognummer | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|
| DR0707G | 2,8 mL | Polyvalente Positivkontrolle |
| DR0704G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group D Latex |
| DR0705G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group F Latex |
| DR0701G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group A Latex |
| DR0710M | 1 Set | PathoDxtra Reagenzsatz für die Streptokokken-Serogruppierung (Herst.- |
| DR0702G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group B Latex |
| DR0706G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group G Latex |
| DR0709M | 1 Set | PathoDxtra Extraktionsreagenzien |
| DR0700M | 60 Tests/Kit | PathoDxtra™ Strep-Gruppierungskit |
| DR0720G | 50 Karten | • Einweg-IR-Karten |
| DR0703G | 60 Tests | PathoDxtra Strep Group C Latex |
Enthält:
PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung (Mfr. Nr. DR0700M): Je 3 ml Latexreagenz A, B, C, D, F und G; polyvalente Positivkontrolle; 2.8 ml; Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen; Einweg-Reaktionskarten
PathoDxtra Extraktionsreagenzien-Set (Mfr. Nr. DR0709M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; zur Verwendung mit dem PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung
PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung (Mfr. Nr. DR0710M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen, Einweg-Reaktionskarten; Zur Verwendung mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxtra Latexreagenzien zur Streptokokken-Serogruppierung
Schnelle Streptokokken-Gruppierungstests funktionieren am besten mit Referenzmethoden, wenn nur Streptokokken getestet werden, die Β-hämolysierend auf Schafblutagar sind. 1, 2, 3, 4
Die Latexpartikel der PathoDxtra Gruppierungs-Reagenzien sind mit den relevanten spezifischen Antikörpern beschichtet. Diese reagieren mit einem entsprechenden Streptokokken-Gruppenantigen, das aus der Bakterienzellwand extrahiert wurde, und führen so zur Agglutination. Der Test funktioniert mit nur einer und mit bis zu vier Kolonien aus 18 bis 24 Stunden lang kultivierten Isolaten von β-hämolysierenden Streptokokken. Gruppenspezifische Antigene, die sofort mithilfe des Salpetersäure-Extraktionsverfahrens bei Raumtemperatur extrahiert werden, führen zu schnellen Reaktionen. Nach seiner Neutralisation wird das extrahierte Antigen im Vergleich zu spezifischen IgG-beschichteten Latexpartikeln auf einem Testobjektträger getestet. Das eindeutige und leicht erkennbare granulare Agglutinationsmuster eines positiven Tests steht in deutlichem Kontrast zum gleichmäßigen, milchigen Bild eines negativen Ergebnisses, wodurch der Test einfach zu interpretieren ist. Die Latexpartikel der PathoDxtra Gruppierungs-Reagenzien sind mit den relevanten spezifischen Antikörpern beschichtet. Diese reagieren mit einem entsprechenden Streptokokken-Gruppenantigen, das aus der Bakterienzellwand extrahiert wurde, und führen so zur Agglutination. Der Test funktioniert mit nur einer und mit bis zu vier Kolonien aus 18 bis 24 Stunden lang kultivierten Isolaten von β-hämolysierenden Streptokokken. Gruppenspezifische Antigene, die sofort mithilfe des Salpetersäure-Extraktionsverfahrens bei Raumtemperatur extrahiert werden, führen zu schnellen Reaktionen. Nach seiner Neutralisation wird das extrahierte Antigen im Vergleich zu spezifischen IgG-beschichteten Latexpartikeln auf einem Testobjektträger getestet. Das eindeutige und leicht erkennbare granulare Agglutinationsmuster eines positiven Tests steht in deutlichem Kontrast zum gleichmäßigen, milchigen Bild eines negativen Ergebnisses, wodurch der Test einfach zu interpretieren ist.
Allgemeine Literaturangaben: