Benchtop Coolers
Benchtop Coolers
Benchtop Coolers
Benchtop Coolers
Benchtop Coolers
Benchtop Coolers
Thermo Scientific™

Benchtop Coolers

Protect enzymes, cells, reagents and solutions by maintaining freezer temperatures while on the laboratory bench using benchtop coolers.
製品番号(カタログ番号)温度範囲アレイ保持
DS5114-0012-20°C3 x 41.5mLのチューブに0.2 ( 12の合計)
355501-20 ℃〜4 x 50.5mLの0.2〜
5115-0012-20 ℃〜3 x 40.5mLの0.2〜
5115-0032-20 ℃〜4 x 80.5mLの0.2〜
5116-13000 ° C3 x 412〜13ミリメートル直径の管
5116-16000 ° C3 x 416〜17ミリメートル直径の管
DS5116-00120 ° C3 x 412 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
DS5116-00320 ° C4 x 832 Cryogenic Vials, Microcentrifuge Tubes (0.2 to 0.5 mL)
製品番号(カタログ番号) DS5114-0012
価格(JPY)
30,980
Each
温度範囲:
-20°C
アレイ:
3 x 4
保持:
1.5mLのチューブに0.2 ( 12の合計)

Thermo Scientific™ 卓上クーラーを使用する事でラボの実験台上で冷凍温度を維持することで、酵素、細胞、試薬、および溶液を保護できます。

  • 霜取り時、停電、偶発的なドアの開放時にも冷凍温度を維持できます。
  • 12、20 または 32 本のチューブを収納可能
  • 0.2 ∼ 0.5mL 微量遠心機チューブ用のインサート付きです。
  • 一方向に固定された蓋にグリッドが印字されていますので、適切な向きが得られ、サンプルの識別が可能になります
  • 長期使用向けのロックハンドルを備えた耐衝撃性ポリカーボネート成形品
  • 積み重ねが可能で、スペースを節約します
仕様
アレイ3 x 4
概要12 0.2 - 1.5mLのチューブを保持している。チューブアレイ: 3× 4
設計Gel-filled/clear lid
サイズ(L☓W☓H)5-15/16 x 4-1/4 x 4-15/16 in. (151 x 108 x 125 mm)
高さ(ヤードポンド法)4.94 in.
高さ(メートル法)9.6cm
温度保持時間45 min.
長さ(ヤードポンド法)5.31 in.
長さ(メートル法)10.2cm
幅(ヤードポンド法)4.25 in.
幅(メートル法)14.4cm
容量(メートル法)0.2 to 1.5 mL
Clear
保持1.5mLのチューブに0.2 ( 12の合計)
材料Polycarbonate
温度範囲-20°C
タイプBenchtop Cooler
Unit SizeEach