Medio de carne cocinada (frasco)
Thermo Scientific™

Medio de carne cocinada (frasco)

Cultive y mantenga organismos aerobios y anaerobios con estos frascos nutritivos y preparados.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
EB0212E100/paq.
BO0212E24/paq.
Número de catálogo EB0212E
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100/paq.

Cultive y mantenga microorganismos aerobios y anaerobios con los frascos preparados de medio de carne cocinada Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio contiene tejido cardíaco, extractos de carne, peptona y glucosa para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. Permite iniciar la proliferación bacteriana a partir de inóculos de tamaño muy reducido y mantener la viabilidad de los cultivos durante largos periodos de tiempo1. Los cultivos mixtos de bacterias sobreviven en el medio de carne cocinada sin desplazar a los microorganismos de crecimiento más lento.

Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready prepared bottles of Cooked Meat Medium.

  • Suitable for primary growth and maintenance of aerobic and anaerobic organisms.
  • Preserves the viability of organisms over a long period of time and is useful in maintaining anaerobic stock organisms.
  • Convenient: the pre-filled bottles are ready for immediate use.
  • Simple: easy-to-use with minimum training.
  • Long shelf life: up to 12 months

The addition of glucose to the formulation allows rapid, heavy growth of anaerobic bacteria in a short time and leads to a more rapid identification of important anaerobes. The improved growth also enhances GLC identification of anaerobic bacteria.

The improved clarity of the supernatant broth permits earlier detection of growth especially when combined with the increased growth of most organisms. Slower growing isolates will yield detectable growth within 45 hours of incubation.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.

1.Robertson M. (1916) J. Path. Bact. 20. 327-349.

Especificaciones
ColorPaja, ligeramente turbio
DescripciónMedio de carne cocinada (frasco)
Peso de llenado10,0 g + 0,3 g
FormatoFrascos universales
Tipo de empaquetado100 frascos universales con tapón de rosca en una caja
Cantidad100/paq.
Duración de almacenamiento52 semanas
Origen de fabricaciónReino Unido
Tipo de productoMedios
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 25 °C