TAT Broth
Thermo Scientific™

TAT Broth

A non-inhibitory medium, used mainly for isolating contaminating bacteria in cosmetics, salves and creams.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso de llenadoFormato
EB1147X492 gFrasco de jarabe de 1000 mL
BO1147DDe 9,0 a 9,3 gFrasco universal
BO1147JDe 90 a 91,5 gFrasco de jarabe de 125 mL
BO1256JDe 89 a 91 gFrasco de jarabe de 125 mL
Número de catálogo EB1147X
Precio (MXN)
-
Peso de llenado:
492 g
Formato:
Frasco de jarabe de 1000 mL
TAT Broth is a non-inhibitory medium, used mainly for isolating contaminating bacteria in cosmetics, salves and creams.
  • TAT Broth is a non-inhibitory medium, used mainly for isolating contaminating bacteria in cosmetics, salves and creams
Especificaciones
Peso de llenado492 g
FormatoFrasco de jarabe de 1000 mL
Cantidad4 × 490 mL
FormularioLiquid
Origen de fabricaciónUnited Kingdom
Tipo de productoBroth Tube
EsterilidadNon-sterile
Clase de organismo dianaBacteria
Tipo de pruebaMicrobial Detection
Unit SizeEach