Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
Thermo Scientific™
Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are for use with InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters plug into Thermo Fisher laboratory equipment to extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet. Configuration needed varies by equipment type.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Incluye
EDGEKTADPT51BKit de monitorización inalámbricaCO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS485, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT01Adaptador de dispositivo de monitorización remotaHardware Connect Edge, equipos y dispositivos de CO2/ULTKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con RS485 (Ethernet opcional cuando se combina con EDGEKTADAPT99)
EDGEKTADPT05Kit de monitorización inalámbricaSensores Connect EdgeAdaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países. Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE)
EDGEKTADPT02Adaptador de dispositivo de monitorización remotaHardware Connect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivosWi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
EDGEKTADPT01BKit de monitorización inalámbricaCO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS485 (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT03Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, incubadores de CO2 y dispositivosWi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
EDGEKTADPT02BKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión TTL (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT04Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, incubadores de CO2 y dispositivosWi-Fi (Ethernet opcional en combinación con EDGEKTADAPT99)
EDGEKTADPT03BKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS232 (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), cable de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT99Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, equipos y dispositivos de laboratorioConvertidor PoE opcional para adaptadores Wi-Fi/Ethernet
EDGEKTADPT04BKit de monitorización inalámbricaIncubadoras, cámaras ambientales, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión USB (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT51Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, incubadores de ULT/CO2 y dispositivosKit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS485. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
EDGEKTADPT52Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, refrigeradores/congeladores y dispositivosKit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con TTL. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
EDGEKTADPT52BKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión TTL, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT53Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, incubadores de CO2 y dispositivosKit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con RS232. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
EDGEKTADPT53BKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS232, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit) fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT54Adaptador de dispositivo de monitorización remotaConnect Edge, incubadores de CO2 y dispositivosKit adaptador de dispositivo Connect Edge solo para Ethernet con USB. Solo para uso en: Brasil, EAU, Baréin y Omán
EDGEKTADPT54BKit de monitorización inalámbricaIncubadoras, cámaras ambientales, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión USB, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
EDGEKTADPT55Kit de monitorización inalámbricaSensores Connect EdgeAdaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de alimentación de 3 m, fuente de alimentación y convertidores de países.
EDGEKTADPT01PBKit de monitorización inalámbricaCO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS485 (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m, soporte de montaje.
EDGEKTADPT02PBKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión TTL (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m, soporte de montaje.
EDGEKTADPT03PBKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS232 (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m y soporte de montaje.
EDGEKTADPT04PBKit de monitorización inalámbricaIncubadoras, cámaras ambientales, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión USB (adquirir EDGEKTADAPT99 para Ethernet/PoE), cable de alimentación de 2-3 m, soporte de montaje.
EDGEKTADPT51PBKit de monitorización inalámbricaCO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Connect Edge Ethernet con conexión RS485, cable de alimentación de 2-3 m y soporte de montaje.
EDGEKTADPT52PBKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Connect Edge Ethernet con conexión TTL, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), soporte de montaje, sin fuente de alimentación.
EDGEKTADPT53PBKit de monitorización inalámbricaRefrigerador/congelador, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener información sobre el modeloKit adaptador de dispositivo Connect Edge Ethernet con conexión RS232, cable de alimentación de 2-3 m y soporte de montaje.
EDGEKTADPT54PBKit de monitorización inalámbricaIncubadoras, cámaras ambientales, consulte Thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modeloKit adaptador de dispositivo Connect Edge Ethernet con conexión USK, cable de alimentación de 2-3 m, soporte de montaje.
EDGEKTADPT05PAdaptador del sensor de monitorización remotaSensores Connect EdgeAdaptador de sensor Wi-Fi para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de alimentación de 3 m Conversión a Ethernet con EDGEKTADPT99 (sin PoE)
EDGEKTADPT55PAdaptador del sensor de monitorización remotaSensores Connect EdgeAdaptador de sensor Ethernet para sensores independientes. Puertos para hasta 6 sensores analógicos y 1 sensor digital. Incluye cable de 3 m
Número de catálogo EDGEKTADPT51B
Precio (CLP)
-
Tipo:
Kit de monitorización inalámbrica
Para utilizar con (equipo):
CO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modelo
Incluye:
Kit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS485, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are part of the InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters include RS485, TTL, RS232 and USB configurations to plug into your Thermo Fisher laboratory equipment. Device adapters extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect is professional-grade remote monitoring system for monitoring laboratory equipment and other devices to help protect samples and increase asset management efficiencies. The InstrumentConnect system utilizes Connect Edge adapters and gateways to send data to the InstrumentConnect cloud or to your own premise-based system (LIMS, BMS, SCADA) using OPC-UA™ protocol. Connect Edge hardware is compatible with 700+ Thermo Fisher Scientific laboratory equipment makes and models.
Thermo Fisher Scientific Equipment Telemetry
  • For cold storage equipment, InstrumentConnect collects ambient and cabinet temperature data recorded by resistance temperature detectors (RTDs) built into the unit; the remote monitoring system also reports alarms and events, as well as other system-based diagnostic data points to the InstrumentConnect application.
  • For CO2 incubators and environmental chambers, InstrumentConnect collects chamber temperatures, gas levels, alarms and alerts received via the incubator and environmental chamber data output connection.
System Hardware
  • Device Adapter-Palm-size adapters collect and transmit data from lab equipment/devices to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
  • Connect Edge Gateway-Receives data from device adapters to send to InstrumentConnect (cloud) or customer-premise system/cloud via OPC-UA using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
System Software
Choose from these available InstrumentConnect packages.
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
  • Monitor onboard telemetry data and events**
  • Custom alarm settings
  • View live device status 24/7 via Mobile and Cloud app
  • Peace of mind with industry-leading security protocols
  • 25GB included data storage for documents
  • Unlimited device telemetry storage
  • Notifications via mobile application, e-mail and desktop application
InstrumentConnect Integrate (OPC-UA to Cloud or Prem):
  • Utilize the Connect Edge system to collect and transmit data to your on-premise system or cloud using Open Platform Communications Unified Platform. The Connect Edge gateway can be enabled as an OPC server for 10 or more devices.
Network
You can connect 10 device adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can accommodate greater than 10 devices, however this is determined by reviewing CPU usage after you have reached this initial quantity after initial set up. Deciding which topology is applicable to your setting will determine the number of gateways you will need.
Connect Edge system has 3 main topologies
  • Direct Wi-Fi-Device adapters are configured to transmit data directly to your Connect Edge gateway (10 max per gateway). Your device adapters must be in proximity (50-150 feet) to the gateway.
  • Single/Dual Network-Device adapters are configured to connect to your local network via Ethernet or Wi-Fi and transmit data to the Connect Edge gateway, also on the same network. This topology is ideal if devices to be monitored are not within proximity to each other or a gateway.
Building your system
  • Determine type (Ethernet-only/WiFi+Ethernet) and quantity of gateway(s) needed based on network topology preference. The Configuration Planning Guide can be used for reference, if needed.
  • Select compatible adapter for your lab equipment
  • Purchase an InstrumentConnect Monitor or Integrate subscription for each device
  • Determine whether self-install or professional-install is desired (where available)
System hardware and software is available for purchase in packages or a-la-carte. A built-in gateway discount is included with all packages. Additional savings with 3 and 5-year packages.
Installation
Customer (self) installation
Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).
Availability
InstrumentConnect is available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.
Wi-Fi or Ethernet gateway/adapter: Europe, UK, North America, Australia, New Zealand, Puerto Rico
Ethernet-only gateway/Wi-Fi or Ethernet adapter: Hong Kong
Ethernet-only gateway and adapter: Brazil, Bahrain, Oman, UAE
Especificaciones
CalibraciónNA
Certificaciones/conformidadPower Adapter: CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, UL, BIS, WEEE and ROHS
Memoria de datosNone
Para utilizar con (equipo)CO2, BSC y ULT, consulte thermofisher.com/edgecompatible para obtener detalles del modelo
Clasificación IPIP66/68
IncluyeKit adaptador de dispositivo Wi-Fi Connect Edge con conexión RS485, cable de alimentación de 2-3 m (dependiendo del kit), fuente de alimentación, soporte de montaje.
InterfazRS485 at device
ModeloIncludes Power Supply
Cantidad1
RequisitosSee approved country list in product description
Garantía1 Year Warranty
Tipos de alarmaNone
Tipo de pantallaNo Display
Software TypeInstrumentConnect
TipoKit de monitorización inalámbrica
Unit SizeEach