Accesorios Connect Edge-InstrumentConnect Monitorización Remota
Thermo Scientific™

Accesorios Connect Edge-InstrumentConnect Monitorización Remota

Los accesorios Connect Edge están diseñados para usarse con el InstrumentConnect sistema de monitorización remota 24/7.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoIncluye
EDGEPTPWRS15Adaptador de enchufe de CAConvertidor de CA (China)
EDGEPTBRKT001Soporte de montajeSoporte de montaje DIN
EDGEPTSEN08CBCableSensor de humedad y temperatura con cable redondo de 24 V (3,7 m) - repuesto
EDGEPTPWRS13Adaptador de enchufe de CAEnchufe del convertidor de CA (Australia)
EDGEPTSEN12CBCableCable redondo de 24 V del sensor de CO2 (3,7 m) - repuesto
EDGEPTPWRS14Adaptador de enchufe de CAEnchufe del convertidor de CA (China)
EDGEPTPWRS01Fuente de alimentaciónFuente de alimentación de 24 W de CA
EDGEPTANTD01AntenaConexión de la antena del sistema Edge Gateway de 2,45/5,8 GHz
EDGEPTANTC01AntenaConexión de la antena giratoria 4G LTE Edge Gateway
Número de catálogo EDGEPTPWRS15
Precio (MXN)
-
Tipo:
Adaptador de enchufe de CA
Incluye:
Convertidor de CA (China)
Los accesorios Connect Edge están diseñados para usarse con el InstrumentConnect sistema de monitorización remota 24/7.

Thermo Scientific™ InstrumentConnect es un sistema profesional de monitorización remota para equipos de laboratorio y otros dispositivos que ayudan a proteger muestras y aumentar la eficiencia en la gestión de activos. El InstrumentConnect sistema utiliza adaptadores y pasarelas Connect Edge para enviar datos a la InstrumentConnect nube o a tu propio sistema local (LIMS BMS, SCADA) mediante protocolo OPC-UA™ . El hardware de Connect Edge es compatible con 700+ Thermo Fisher Scientific marcas y modelos de equipos de laboratorio.

_x000D_

Thermo Fisher Scientific Telemetría de equipos

_x000D_
    _x000D_
  • Para equipos de almacenamiento en frío, InstrumentConnect recoge datos de temperatura ambiente y de armario registrados por detectores de temperatura de resistencia (RTD) integrados en la unidad; el sistema de monitorización remota también informa de alarmas y eventos, así como de otros datos diagnósticos basados en el sistema a la InstrumentConnect aplicación.
  • _x000D_
  • Para incubadoras de CO2 y cámaras ambientales, InstrumentConnect recoge temperaturas de la cámara, niveles de gases, alarmas y alertas recibidas a través de la incubadora y la conexión de datos de la cámara ambiental.
  • _x000D_
_x000D_

Hardware del sistema

_x000D_
    _x000D_
  • Adaptador de dispositivo - Adaptadores del tamaño de la palma de la mano recogen y transmiten datos desde equipos/dispositivos de laboratorio a pasarelas usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
  • Conectar la Pasarela de Borde - Recibe datos de adaptadores de dispositivo para enviarlos a InstrumentConnect (nube) o al sistema/nube del cliente mediante OPC-UA conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
_x000D_

Software del sistema

_x000D_

Elige entre estos paquetes disponibles InstrumentConnect .

_x000D_

InstrumentConnect Monitor (Nube):

_x000D_
    _x000D_
  • Monitorizar los datos y eventos de telemetría a bordo**
  • _x000D_
  • Ajustes personalizados de alarma
  • _x000D_
  • Consulta el estado en vivo del dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil y en la nube
  • _x000D_
  • Tranquilidad con protocolos de seguridad líderes en la industria
  • _x000D_
  • 25GB de almacenamiento de datos incluidos para documentos
  • _x000D_
  • Almacenamiento ilimitado de telemetría en dispositivos
  • _x000D_
  • Notificaciones a través de aplicación móvil, correo electrónico y aplicación de escritorio
  • _x000D_
_x000D_

InstrumentConnect Integrar (OPC-UA en la nube o en la Prem):

_x000D_
    _x000D_
  • Utiliza el sistema Connect Edge para recopilar y transmitir datos a tu sistema local o a la nube utilizando Open Platform Communications Unified Platform. La pasarela Connect Edge puede habilitarse como OPC servidor para 10 o más dispositivos.
  • _x000D_
_x000D_

Red

_x000D_

Puedes conectar 10 adaptadores de dispositivo a cada gateway Connect Edge. Los gateways pueden acomodar más de 10 dispositivos, sin embargo, esto se determina revisando el uso de la CPU una vez que hayas alcanzado esa cantidad inicial tras la configuración inicial. Decidir qué topología es aplicable a tu configuración determinará el número de gateways que necesitarás.

_x000D_

El sistema Connect Edge tiene 3 topologías principales

_x000D_
    _x000D_
  • Los adaptadores Wi-Fi directos para dispositivos están configurados para transmitir datos directamente a tu gateway Connect Edge (máximo 10 por gateway). Los adaptadores de tu dispositivo deben estar cerca (50-150 ft) de la gateway.
  • _x000D_
  • Los adaptadores de Dispositivo de Red Único/Dual están configurados para conectarse a tu red local vía Ethernet o Wi-Fi para transmitir datos a la pasarela de Conectade Edge, también en la misma red. Esta topología es ideal si los dispositivos a monitorizar no están cerca entre sí o de una pasarela.
  • _x000D_
_x000D_

Construyendo tu sistema

_x000D_
    _x000D_
  • Determina el tipo (solo Ethernet/WiFi+Ethernet) y la cantidad de pasarelas necesarias según la preferencia de topología de red. La Guía de Planificación de Configuración puede usarse como referencia, si es necesario.
  • _x000D_
  • Selecciona un adaptador compatible para tu equipo de laboratorio
  • _x000D_
  • Compra una InstrumentConnect suscripción a Monitor o Integrate para cada dispositivo
  • _x000D_
  • Determinar si se desea la auto-instalación o la instalación profesional (cuando esté disponible)
  • _x000D_
_x000D_

El hardware y software del sistema está disponible para su compra en paquetes o a la carta. Todos los paquetes incluyen descuentos por pasarela integrada. Ahorros adicionales con paquetes de 3 y 5 años.

_x000D_

Instalación

_x000D_

Instalación (auto) por parte del cliente

_x000D_

Los servicios de instalación se venden por separado, si se desea (EE. UU., Europa, Gran Bretaña, consulta con especialistas para otras disponibilidades regionales).

_x000D_

Disponibilidad

_x000D_

InstrumentConnect está disponible en los siguientes países y configuraciones. Para la lista más actualizada, por favor consulte con su especialista.

_x000D_

Wi-Fi o pasarela/adaptador Ethernet: Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico

_x000D_

Pasarela/adaptador Wi-Fi o Ethernet solo por ethernet: Hong Kong

_x000D_

Pasarela y adaptador solo de ethernet: Brasil, Baréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)InstrumentConnect Sistema de Monitorización Remota, Equipos y Dispositivos de Laboratorio
Para utilizar con (equipo)Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio
Clasificación IPIP30
IncluyeConvertidor de CA (China)
Cantidad1 unidad
Garantía1 año
TipoAdaptador de enchufe de CA
Unit SizeEach