Search
Search
| Katalognummer | Kalibrierung | IP-Schutzart | Enthält |
|---|---|---|---|
| EDGEPTSENTC008 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, Standard-Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel |
| EDGEPTSENDU004 | Nicht kalibriert | Keine | Trockenkontakt-Türschaltersensor mit 3,7 m Kabel bei -25°C bis 70°C (-15°F bis 160 °F) |
| EDGEPTSENAU005 | Nicht kalibriert | IP66/68 | Stromwandler 50 A mit 3,7 m Kabel bei -10,°C bis 70°C (14°F bis 158°F) |
| EDGEKTSENRA002 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP65 | Temperatur-/RH-Sensor: -40 °C bis +60 °C, akkreditierte Kalibrierung: 37 °C bei 90 % RH, inklusive 24-V-Rundkabel (3,7 m) |
| EDGEKTSENRC002 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP65 | Temperatur-/RH-Sensor: -40 °C bis +60 °C, Standard-Kalibrierung: 37 °C bei 90 % RH, inklusive 24-V-Rundkabel (3,7 m) |
| EDGEKTSENCA003 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | CO2-Sensor mit 24-V-Rundkabel (3,7 m), akkreditiert 23° C (mit Kompensation für 37° C). Siehe TDS für weitere Informationen. |
| EDGEPTSENTC006A | Nicht kalibriert | IP66/68 | Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001. |
| EDGEPTSENTA006A | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, akkreditierte Kalibrierung: -40°C, -20°C, 0°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001. |
| EDGEPTSENTC006B | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP68 | Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, Standard-Kalibrierung: 0°C, 37°C, 100°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. |
| EDGEPTSENTA006B | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | Digitaler Temperatursensor: -55 bis 125 °C, CAL B, akkreditierte Kalibrierung: 0°C, 37°C, 100°C, inklusive 3,7 m PFTE-Flachkabel. |
| EDGEPTSENRA007A | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel. |
| EDGEPTSENRC007A | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel. |
| EDGEPTSENRA007B | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 37°C bei 90 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel |
| EDGEPTSENRC007B | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | Digitaler Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit: -40 bis 125 °C Standardkalibrierung: 23°C bei 50 % RH, inklusive 3 m-Rundkabel |
| EDGEPTSENTC001 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | PT100 4-20mA Sensor: -200 bis 200°C, Klasse B, Standard-Kalibrierung: -196°C: -80°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel |
| EDGEPTSENTA001 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | PT100 4-20mA Sensor: -200 bis 200°C, Klasse B, akkreditierte Kalibrierung: -196°C: -80°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel |
| EDGEPTSENTA008 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | PT100 4-20mA Sensor: -100 bis 450°C, Klasse A, akkreditierte Kalibrierung -80°C: -40°C: 0°C, inklusive 3,7-m-Rundkabel |
| EDGEKTARHC | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | T/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), akkreditierte Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH |
| EDGEKTCRHC | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | T/RH/CO2-Kit: Beinhaltet einen Sensor für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit mit 24-V-Rundkabel (3 m), CO2-Sensor mit Rundkabel (3,7 m), Standard-Kalibrierung: 37°C bei 90 % RH |
| EDGEKTCCLD | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | Kälte-Set: beinhaltet 4-20mA PT100; -100° C bis +316° C (3,7 m Rundkabel), Trockenkontakt-Türschalter, 50-A-Stromtransduktor, Standard-Kalibrierung: -80° C, -40° C, 0° C |
| EDGEKTACLD | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | Kälte-Set: beinhaltet 4-20mA PT100; -100° C bis +316° C (3,7 m Rundkabel), Trockenkontakt-Türschalter, 50-A-Stromtransduktor, akkreditierte Kalibrierung: -80° C, -40° C, 0° C |
| EDGEKTALN2 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO/CEI 17025 | IP66/68 | LN2-Kit: beinhaltet 4-20mA PT100; 200°C bis +200°C (3,7 m-Rundkabel) und Trockenkontakt-Türschalter, akkreditierte Kalibrierung: -196°C, -80°C, 0°C |
| EDGEKTCLN2 | Standardisierte Verarbeitung gemäß NIST und ISO9001 | IP66/68 | LN2-Kit: beinhaltet 4-20mA PT100; 200°C bis +200°C (3,7 m-Rundkabel) und Trockenkontakt-Türschalter, Standard-Kalibrierung: -196°C, -80°C, 0°C |
System Hardware
System Software
Choose from these available InstrumentConnect packages.
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
instrumentConnect Integrate for OPC UA (OPC-UA to Cloud or Prem)
network
You can connect 10 device or sensor adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can host greater than 10 devices in many cases, however this is determined by reviewing post installation gateway CPU usage. Deciding which topology is applicable to your work or laboratory environment will determine the number of gateways you will need.
Connect Edge system has 3 main topologies
Building your system
System hardware and software is available for purchase in packages or a-la-carte. A built-in gateway discount is included with all packages. Additional savings with 3 and 5-year packages.
Installation
Customer (self) installation
Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).
Hardware Availability
Gateways
Connect Edge gateways are available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.
Wi-Fi Connect Edge gateways are approved for these countries: US, CAN, UK, Europe, Australia, New Zealand, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Thailand, Japan
Ethernet-only Connect Edge gateways are approved for these countries: Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, India, South Korea, Singapore, Vietnam
Adapters
Connect Edge adapter approved use varies by country. Please check the list to ensure adapters are approved for use in the desired country.
Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: US, CAN, Europe, UK, Australia, New Zealand, Colombia, Puerto Rico
Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter with power supply is approved for: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brazil, Honduras, Paraguay, Chile, South Africa, Bahrain, Oman, Qatar, Hong Kong
Adapter Kits exclude power supply for the countries below and can be purchased locally.
Wi-Fi Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: India, Japan
Ethernet-only Sensor Adapter/Device Adapter without power supply is approved for: Thailand, Japan, South Korea, Singapore, Argentina, Vietnam
Local purchase specifications:
Device Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 500mA (2.5W) max power consumption, peak power demand <2.5W
Sensor Adapter power supply specifications: Nominal: 5 VDC supply, 2A (10W) max consumption, peak power demand <15W