Na <sup>+</sup> K <sup>+</sup> -ATPase-Aktivitätstestkit
Invitrogen™

Na + K + -ATPase-Aktivitätstestkit

Mit diesem Kit wird die Na+K+-ATPase zersetzt. ATP zur Produktion von ADP und Phosphor, und die Aktivität der Na+K+-ATPase wird durch Messung des Phosphorgehalts bestimmt.
Have Questions?
KatalognummerMenge
EEA04996 Tests
Katalognummer EEA049
Preis (EUR)
668,00
Each
Menge:
96 Tests
Preis (EUR)
668,00
Each

Mit diesem Kit wird die Na+K+-ATPase zersetzt. ATP zur Produktion von ADP und Phosphor, und die Aktivität der Na+K+-ATPase wird durch Messung des Phosphorgehalts bestimmt. Dieses Set ist nützlich für Forscher, die den Ionentransport und die Enzymaktivität untersuchen.

Hauptmerkmale

  • Einfaches und schnelles, benutzerfreundliches Protokoll , —das minimalen manuellen Aufwand erfordert und innerhalb kurzer Inkubationszeit schnelle Ergebnisse liefert.
  • Breites Spektrum an Kits für wichtige Analyten und Zielstrukturen in den wichtigsten Stoffwechselwegen.
  • Konsequente —und strenge Qualitätskontrollkriterien gewährleisten reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse.
Nur für Forschungszwecke.
Specifications
Assay-Bereich0,42 bis 4,99 μmol Pi/ml
Assay-Empfindlichkeit:0,11 μmol Pi/ml/Stunde
Zur Verwendung mit (Geräte)Microtiter Kennzeichenleser
Inkubationszeit35 min
Interassay-VK2.2%
Intraassay-VK2.2%
ProdukttypBausatz
Menge96 Tests
Probenvolumen100 μl
VersandbedingungTrockeneis, 2 °C bis 8 °C
Name Ziel-KitNa+k+-ATPase
Gesamte Assay-Zeit35 min
NachweisverfahrenKolorimetrisch
Immunassay-Kit-FormatKolorimetrisches Detektionsset
ProbentypSerum, Plasma, Tierisches Gewebe
ZielspeziesUniversal
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.