RNasa H (5 U/μl)
Thermo Scientific™

RNasa H (5 U/μl)

Thermo Scientific Ribonuclease H (ARNasa H) degrada específicamente la cadena de ARN en híbridos ARN-ADN. No hidroliza los enlaces fosfodiésterMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
EN0202500 U
EN0201100 U
Número de catálogo EN0202
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 U
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific Ribonuclease H (ARNasa H) degrada específicamente la cadena de ARN en híbridos ARN-ADN. No hidroliza los enlaces fosfodiéster dentro del ARN y ADN monocatenario y bicatenario.

Aplicaciones

• Extracción del ARNm antes de la síntesis de la segunda cadena de ADNc
• RT-PCR y qRT-PCR: extracción del ARN tras la síntesis de la primera cadena de ADNc
• Extracción de las secuencias poli(A) de ARNm después de la hibridación con oligo(dT)
• Escisión específica del sitio del ARN
• Estudios de productos de reacción de poliadenilación in vitro
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tampón compatibleTampón de reacción 10X
Tipo de productoRNasa H
Cantidad500 U
Concentración5 U/μl
EnzimaARNasa
Unit SizeEach