Columnas para HPLC EASY-Spray™
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC EASY-Spray™

Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasMaterial de embalaje
ES903500 mm75 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES900150 mm75 μm3 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES901150 mm50 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES902250 mm75 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES904150 mm75 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES905750 mm75 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES906150 mm150 μm2 μmEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
ES911150 mm75 μm2,6 μmSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
ES907150 mm150 μm4 μmPSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Número de catálogo ES903
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
500 mm
Diámetro (métrico):
75 μm
Tamaño de partículas:
2 μm
Material de embalaje:
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso

Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.

EASY-Spray Diseño totalmente integrado de emisor/temperatura/columna de HPLC

  • El emisor de sílice fundida integrado proporciona un pulverizador excepcionalmente estable
  • La columna integrada con control de temperatura proporciona la máxima fiabilidad y rendimiento
  • Una única conexión nanoViper entre la columna HPLC y la fuente iónica MS elimina los volúmenes muertos
  • El accesorio de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™ evita el apriete excesivo y las conexiones defectuosas

Ventajas del diseño Easy Spray

  • Rendimiento sin compromiso y facilidad de uso en nano LC-MS
  • Picos ultraafilados
  • Extraordinaria capacidad de pico
  • Máxima cobertura de péptidos
  • Fiabilidad y reproducibilidad de columna a columna excepcionales
  • Excelente capacidad de pico para la caracterización integral de proteomas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis, EASY-Spray
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie450 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono15 %
Diámetro (métrico)75 μm
Longitud (métrico)500 mm
Tamaño de partículas2 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosEasy Spray
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How should I store Easy-Spray HPLC columns when not in use?

When not in use, store Easy-Spray HPLC columns in a cool, dry place. Use the provided end caps to prevent contamination and drying out of the column bed.