Emisores EASY-Spray™ Nano & Capillary
Thermo Scientific™

Emisores EASY-Spray™ Nano & Capillary

Utilice este pulverizador fácil de usar para la separación sensible de LC-MS de proteínas y péptidos mediante LC nano y capilar.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoProductTypeSpecsDiámetro (métrico)
ES9910,02 mm
ES9920,075 mm
ES993Emisor: 10 m de D.I.
ES994Emisor: 15 m de D.I.
Número de catálogo ES991
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
0,02 mm

Conecte su columna nano o capilar a sus espectrómetros de masas (MS) Thermo Scientific™ con mayor facilidad mediante los emisores Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano& Capillary. Los emisores nano y capilares actúan como un pulverizador independiente de la columna, lo que permite la introducción de un flujo bajo de columnas nano y capilares sin una manipulación molesta de agujas de pulverización tradicionales. Hay dos versiones de emisores disponibles: con y sin líneas de transferencia integradas. Estos pulverizadores son ideales para la separación de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar.

Para la separación sensible de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar
Estos emisores ofrecen una conexión sencilla a columnas nano y capilares Thermo Scientific™ MAbPac™ y Accucore™ para una mejor separación y detección de MS de proteínas, péptidos y anticuerpos mnoclonales (mAb).

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaEmisor EASY-Spray
Tipo de columnaEmisor
IncluyeLínea de transferencia: 20 m de D.I. x 50 cm de longitud
Material de embalajeDesembalado
Diámetro (métrico)0,02 mm
Longitud (métrico)500 mm
Línea de productosEasy Spray
Unit SizeEach