Formamida, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Formamida, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Formamida, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Formamida, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™

Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
F-1551-PB08
también denominado F/1551/PB08
500 mLFrasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Número de catálogo F-1551-PB08
también denominado F/1551/PB08
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición210°C
CAS75-12-7
ChEBICHEBI:48431
Formula Weight (peso de la fórmula)45.04g/mol
Nombre IUPACformamida
Ver más
Formamida, certificado AR de análisis