ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
Thermo Scientific™

ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)

Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion establecen un nuevo referente para PCR de alto rendimiento. Con unaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorN.º de reacciones
F530SColorless100 reacciones
F530LColorless500 reacciones
F-530XLColorless2000 reacciones
F534SGreen100 reacciones
F534LGreen500 reacciones
Número de catálogo F530S
Precio (MXN)
3,601.26
Each
Color:
Colorless
N.º de reacciones:
100 reacciones
Pedido a granel o personalizado
Precio (MXN)
3,601.26
Each
Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion establecen un nuevo referente para PCR de alto rendimiento. Con una tasa de errores 50 veces menor que la de Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, las polimerasas de ADN de alta fidelidad Phusion son una opción excelente para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. Las ADN polimerasas Phusion ofrecen un rendimiento sólido con tiempos de protocolo cortos, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Generan una mayor producción con menos cantidad de enzimas que otras ADN polimerasas.

Aspectos destacados

• Alta fidelidad (52X Taq)
• PCR rápida gracias a los breves tiempos de extensión (15-30 s/kb)
• Rendimiento sólido, optimización mínima necesaria
• Gran producción de productos de PCR con cantidades mínimas de enzimas
• Disponibles en un formato de tampón verde para la carga directa de productos de PCR en geles (F-534S o F-534L)

Aplicaciones

• PCR de alta fidelidad
• Clonación
• Generación de moldes para secuenciación
• Amplificación de moldes difíciles (ricos en GC)
• PCR de largo alcance (hasta 20 kb)
• Mutagénesis
• PCR de alto rendimiento
• Micromatrices

Uso de ADN polimerasas Phusion
Las reglas de recocido para ADN polimerasas Phusion son diferentes a las de muchas ADN polimerasas comunes (como las ADN polimerasas Taq). Para obtener resultados óptimos, utilice nuestra calculadora Tm en www.thermofisher.com/tmcalculator.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ColorColorless
Fidelidad (frente a Taq)52 X
Inicio en calienteNo
N.º de reacciones100 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Tipo de productoADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad100 U
Formato de reacciónIndependiente
Condiciones de envíoDry Ice
Tamaño (producto final)20 kb o menos
Concentración2 U/μl
Para utilizar con (aplicación)Clonación, High-fidelity PCR
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Incluye
• ADN polimerasa Phusion, 2 U/μL
• Tampón HF 5X Phusion
• Tampón GC 5X Phusion
• DMSO
• solución de 50 mM de MgCl2

Los tampones de alta fidelidad (HF) Phusion y para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X.

Almacenar a -20 °C.

Preguntas frecuentes

What is enzyme concentration in Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix?

Phusion Hot Start II DNA polymerase concentration is optimized to give good results in most reactions. When the PCR reaction is set up according to the instructions, the final concentration of Phusion enzyme is 1 U in 50 µL reaction (0.4 U in 20 µL reaction).

Do Phusion DNA Polymerases add the non-template dependent 3'-A overhang?

Phusion DNA Polymerases generate blunt end products; therefore, blunt end cloning is recommended. If TA cloning is required, it can be performed by adding A overhangs to the blunt PCR product with e.g. Taq DNA Polymerase (Cat. No. EP0401). However, before adding the overhangs it is very important to remove all the Phusion DNA Polymerase by purifying the PCR product carefully, as the proofreading activity in Phusion DNA Polymerase is very strong. Any remaining Phusion DNA Polymerase will degrade the A overhangs, thus creating blunt ends again.

Can Phusion DNA Polymerases extend at 1 second/kb?

Yes it is possible, especially when amplifying smaller amplicons. Processivity of Phusion DNA Polymerases is 10 times that of Pfu. We recommend extension times of 15 s/kb for Phusion Flash PCR Master Mix. 15 s/kb is a conservative value that we can promise to work with almost any amplicon. In many cases, significantly shorter extension times (0-5 s/kb) can be used without compromising the yield. What separates Phusion Flash DNA Polymerase from other fast polymerases is that all steps in the PCR protocol can be shortened, including annealing and denaturation. This results in extremely fast protocols as compared with any other polymerase.

Can protocols optimized for Phusion DNA Polymerase be directly applied to Phusion Hot Start II DNA Polymerase?

Yes, protocols optimized for Phusion DNA Polymerase can be applied to Phusion Hot Start II DNA Polymerase reactions.

Do Phire and Phusion Hot Start II DNA Polymerases need a separate activation step in the PCR protocol?

No separate activation step is required since Phire and Phusion Hot Start II DNA Polymerases are inactivated by a reversibly bound, specific Affibody ligand that dissociates during initial denaturation.