Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Thermo Scientific™

Phusion™ Plus PCR Master Mixes

La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion Plus Green es una práctica mezcla 2X de ADN polimerasa Phusion Plus,Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorN.º de reacciones
F632LGreen500 reacciones
F632SGreen100 reacciones
F632XLGreen2000 reacciones
F631LColorless500 reacciones
F631SColorless100 reacciones
F631XLColorless2000 reacciones
Número de catálogo F632L
Precio (MXN)
-
Color:
Green
N.º de reacciones:
500 reacciones
Pedido a granel o personalizado
La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion Plus Green es una práctica mezcla 2X de ADN polimerasa Phusion Plus, tampón, cloruro de magnesio y dNTP lista para su uso.El formato de mezcla maestra simplifica la configuración de la reacción con pasos de pipeteo mínimos y conserva todas las características del ADN polimerasa Pushion Plus.Además, se añaden previamente a la mezcla maestra dos tintes de seguimiento y un reactivo de densidad para la carga directa de productos de PCR en geles.

•Alta fidelidad: proporciona una precisión de secuencia > 100 veces mayor que la polimerasa Taq
•Configuración práctica: permite una temperatura de recocido universal de 60 °C en PCR
•Especificidad mejorada: el mecanismo de inicio en caliente reduce la amplificación no específica y la degradación del cebador
•Estabilidad de sobremesa: automatización habilitada debido a la estabilidad de 24 horas de las reacciones ensambladas
•Alta tolerancia a los inhibidores: funciona con ADN de pureza subóptima

El ADN polimerasa Phusion Plus es una ADN polimerasa de alta fidelidad e inicio en caliente que reúne la tecnología de fusión de proteínas y el recocido universal de cebadores.Es una ADN polimerasa de corrección similar a Pyrococcus fusionada a un dominio que mejora la capacidad de procesamiento, lo que permite que la mezcla maestra de PCR Phusion Plus Green genere secuencias de PCR con alta precisión, sensibilidad y tolerancia a inhibidores.Su novedoso tampón de reacción incluye aditivos patentados que estabilizan los dúplex cebador/plantilla durante el paso de recocido a 60 °C.Esta formulación de tampón única aumenta la especificidad de la PCR sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores, lo que ayuda a ahorrar tiempo y evitar errores al realizar las PCR.Además, con la mezcla maestra para PCR Phusion Plus Green y su función de recocido universal, se pueden realizar ciclos de reacción de PCR diferentes mediante el mismo protocolo.

La mezcla maestra para PCR Phusion Plus Green está inactiva a temperaturas ambiente debido a su mecanismo de inicio en caliente mediado por moléculas Affibody, lo que permite la configuración y el almacenamiento de reacciones de PCR ensambladas a temperatura ambiente.La actividad enzimática se restablece por completo después del paso inicial de desnaturalización.

Aplicaciones
• PCR de alta fidelidad
• Clonación
• Generación de plantillas para secuenciación
• Amplificación de plantillas difíciles (con gran cantidad de GC)
• PCR de largo alcance (hasta 20 kb)
• Mutagénesis
• PCR de alto rendimiento

Obtenga más información sobre los productos de polimerasa Phusion Plus ›

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
ColorGreen
Fidelidad (frente a Taq)>100X
Inicio en calienteInicio en caliente integrado
N.º de reacciones500 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa Phusion Plus
Cantidad500 x 50 μL reactions
Formato de reacciónMezcla maestra lista para su uso
Condiciones de envíoDry Ice
Tamaño (producto final)20 kb o menos
Concentración2X
Para utilizar con (aplicación)PCR estándar, Clonación
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Velocidad de reacciónDe 15 a 30 s/kb
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
•Mezcla maestra de PCR Phusion Plus Green, 10 x 1,25 ml
•5X potenciadores de GC Phusion, 4 x 1,25 ml
•Agua, 10 x 1,25 ml

Almacenar entre -25 °C y -15 °C