FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 1.0 μm, nonfluorescent, 1% solids
Invitrogen™

FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 1.0 μm, nonfluorescent, 1% solids

Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
F8777
también denominado F-8777
0.4 mL
Número de catálogo F8777
también denominado F-8777
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0.4 mL
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie del gránulo.

Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™

• Etiqueta (Ex/Em): Sin etiqueta fluorescente
• Diámetro nominal del gránulo: 1,0 µm
• Modificación de la superficie: NeutrAvidin™
• Sólidos: 1%

Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
• Los gránulos de FluoSpheres™ modificados por carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos que cuelgan de su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina mediante reactivos de carbodiimida solubles en agua, como el EDAC.
• Los gránulos de sulfato de FluoSpheres™ son partículas relativamente hidrófobas que adsorben pasiva e irreversiblemente casi cualquier proteína, incluidas la albúmina, la IgG, la avidina y la estreptavidina.
• Los gránulos de FluoSpheres™ de aldehído-sulfato tienen grupos de aldehído de superficie añadidos, diseñados para reaccionar con proteínas y otras aminas en condiciones muy suaves.
• Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con amina pueden acoplarse a una amplia variedad de moléculas aminorreactivas, incluyendo los ésteres de succinimidil e isotiocianatos de haptenos y fármacos o los ácidos carboxílicos de proteínas, utilizando un carbodiimido soluble en agua

Aplicaciones clave de las microesferas
• Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
• Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
• Marcadores de biología celular (diferenciación celular y marcado celular)
• Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)

Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
• Diez colores fluorescentes
• Diez diámetros nominales de gránulos: 0,02 µm, 0,04 µm, 0,1 µm, 0,2 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 4,0 µm, 10,0 µm y 15,0 µm
• Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
• Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino

Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.

Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica adecuada en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Línea de productosFLUOSPHERES
Cantidad0.4 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Modificación de la superficieOtra modificación o etiqueta
ColorNinguno
Diámetro (métrico)1 μm
MaterialPoliestireno
Tipo de productoMicroesfera
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8° C).

Preguntas frecuentes

What is the warranty for FluoSpheres microspheres?

The warranty period for FluoSpheres microspheres is 1-year from the date of shipment.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

After washing and centrifugation, there was only a very small pellet left of my microsphere beads and the solution was transparent. Why is this?

Centrifugation is not an effective way to collect smaller microspheres; many particles remain in the solution even if you can visualize a small pellet. For beads less than 1 µm in diameter, we recommend washing by either:

Cross-flow filtration, as these particles have a very high compression modulus and can withstand high g-forces without risk of harm or dialysis with a 500 kDa MWCO
Note: Microspheres greater than 1 µm in diameter can be centrifuged at 1,300 rpm.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

I've had my microspheres for over a year, and I'm wondering if they're still good to use. What are some good ways to check their functionality?

Bacterial contamination is the most common cause of microspheres becoming unusable. Many of our particles are supplied with a low level of sodium azide to prevent bacterial contamination, but sometimes this can still occur. Bacterial contamination is best assessed by plating on appropriate growth medium and checking the plates after 72 hr.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourMicrospheres Support Center.

I accidentally froze my microspheres; can I still use them?

Even brief freezing can cause irreversible aggregation and potential distortion of the bead shape. You should not use these microspheres.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Microspheres Support Center.

My protein-coated microspheres appear to be non-specifically binding in my experimental system. Do you have a product that can help reduce these non-specific interactions?

Non-specific binding can often be relieved by a blocking solution, but microspheres seem to require a stronger blocking solution than those most commonly commercially available. Hence, we've developed the BlockAid Blocking Solution (Cat. No. B10710). This reagent is a protein-based blocking solution designed for use with FluoSpheres microspheres and TransFluoSpheres microspheres conjugated to biotin, streptavidin, NeutrAvidin biotin-binding protein, or other proteins. The BlockAid Blocking Solution has proven useful for reducing the nonspecific binding of protein-coated or other macromolecule-coated microspheres in a wide variety of flow cytometry, microscopy, and microarray applications.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.