Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Forma™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Forma™

Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de este congelador de laboratorio de gran rendimiento, diseñado para el almacenamiento de materiales de laboratorio de uso frecuente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Requisitos eléctricosTipo de tapón
FFGL430A133 L115 V 60 HzNEMA 5-15 P
FFGL1230A326L115 V 60 HzNEMA 5-15 P
FFGL1230V326 l230 V/50 HzUE
FFGL2330A659L115 V 60 Hz5 -15P
FFGL2330D659L208 - 230 V, 60 Hz 6-15 PNEMA 6-15 P
FFGL2330V659L230 V 50 HzUE
FFGL3030A826L115 V 60 Hz5 - 20P
FFGL3030D826L208 - 230 V 60 HzNEMA 6-15 P
FFGL3030V826L230 V 50 HzUE
FFGL5030A659L115 V 60 Hz5 - 20P
FFGL5030D659L208 - 230 V, 60 Hz 6-15 PNEMA 6-15 P
FFGL5030V659L230 V 50 HzUE
Número de catálogo FFGL430A
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
133 L
Requisitos eléctricos:
115 V 60 Hz
Tipo de tapón:
NEMA 5-15 P
Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Forma™, diseñados para aplicaciones médicas y científicas como el almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Nuestros congeladores Forma de alto rendimiento incluyen control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes seleccionados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:
  • Entorno de baja temperatura estable para materiales biológicos, fármacos y reactivos de laboratorio de uso frecuente
  • Temperatura preestablecida de fábrica en - 30 °C†
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas

Control por microprocesador:

  • Controles e indicadores visuales fáciles de usar
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • Alarmas sonoras/visuales de temperatura excesiva/insuficiente y fallo de corriente
  • Batería de reserva y conexiones de alarma remota

Estructura:

  • Cámaras sólidas y duraderas con interiores‡ y exteriores resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar
  • Aislamiento de alta densidad sin CFC
  • Puertas macizas con autocierre y cierre de seguridad con llave
  • La junta de celda cerrada ofrece un sellado positivo de la puerta para mantener una temperatura interior constante
  • Circulación direccional del aire para la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
  • Tiradores de puerta de longitud completa
  • Estantes de rejilla ajustables a incrementos de 2,5 cm (1 pulg)

Sistema de refrigeración:

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • La descongelación automática mantiene un enfriamiento óptimo

Información para pedidos:

  • Las opciones incluyen: amplificador de baja tensión autónomo, registrador gráfico de la temperatura incorporado para medios o sonda de 5 cm (2 pulg), con cubierta, interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg) y estantes adicionales. Los modelos V y W no
  • se comercializan en Norteamérica. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.

Nota:

†El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambiente, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.

‡Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.

La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Amperaje8 A
Disyuntor15A
Material de la cabinaAcero inoxidable
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)20,5 in
Fondo interior (métrico)50,8 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)50,8 x 50,8 x 50,8 cm (20,5 x 20 x 20 in)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)66 x 61 x 85 cm (26 x 24 x 33,4 in)
Modelo de puertaSólido
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Acabado exteriorAcero inoxidable
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)33,4 in
Altura (imperial) interior20 in
Altura exterior (métrico)85 cm
Altura (métrico) interior50,8 cm
AislamientoSin CFC
Longitud (imperial) exterior26 in
Longitud (métrico) exterior66 cm
Tipo de tapónNEMA 5-15 P
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)220 lb
TipoCongelador de gran rendimiento
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)24 in.
Anchura (imperial) interior20 in.
Anchura exterior (métrico)61 cm
Anchura (métrico) interior50,8 cm
Capacidad (imperial)4,7 pies cuad.
Capacidad (métrico)133 L
Certificaciones/conformidadUL
compresorGrado industrial, sellado herméticamente
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
Estantes3
ModeloBajo Encimera
Intervalo de temperatura- 30 °C
Tensión115 V
Unit SizeEach