Search
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| FL1332X1 | Membrana de ósmosis inversa |
| AY1332X1 | Bomba de refuerzo externa |
| AY1332X2 | Kit de accesorios de prefiltración |
| CV742X5A | Tapa de depósito Ventgard |
| D13324 | Soporte para montaje en pared |
| D502132 | Kit de inicio |
| D502133 | Kit de cartuchos: |
| D7034 | Cartuchos vacíos |
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación. El kit de cartuchos incluye prefiltro, cartucho de lecho mixto ultrapuro y cartucho de alta pureza/bajo COT Easypure. Otros consumibles son el filtro final de 0,2 micrómetros, lámpara ultravioleta, tapón de depósito Thermo Scientific™ Ventgard™, membrana de ósmosis inversa y juego de tres cartuchos vacíos para limpieza.