Search
| Número de catálogo | Tipo de filtro | Color | Cantidad |
|---|---|---|---|
| GFS13 | Filtro de membrana | Blanco | 3 x 100 |
| GFS10 | Unidad de filtro | N/A | 1 unidad |
| GFS11 | Filtro de membrana | Negro | 3 x 100 |
| GFS12 | Filtro de membrana | Negro | 100 piezas, envasadas individualmente |
| GFS14 | Filtro de membrana | Blanco | 100 piezas, envasadas individualmente |
Realice análisis de partículas y microbianos de muestras de agua y medios de cultivo de prueba según la norma ISO 11133:2014 con el sistema de filtro Microsart™.
El sistema de filtro Microsart™ está compuesto por el dispensador Microsart™ e.motion y los filtros de membrana Microsart™ e.motion, especialmente diseñados para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion.
Todos los medios para análisis en agua de Thermo Scientific™ (por ejemplo, el medio PO5074A Legionella GVPC) se analizan con estos filtros de acuerdo con la norma ISO 11133:2014 y el número de lote se indica con claridad en todos los certificados de análisis.
Dispensador Microsart™ e.motion
Los filtros de membrana se liberan automáticamente de su envase estéril con solo tocar un botón o sin accionamiento manual: se activa una operación de dispensación cuando el sensor óptico detecta que la aproximación de las pinzas.Un interruptor de pedal también se puede conectar al dispensador.Gracias a la tecnología de rollo de alimentación especial del dispensador, el acceso a los filtros se vuelve mucho más rápido y fiable.