N-heptano, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
N-heptano, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
N-heptano, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

N-heptano, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™

C7H16, número de CAS-142-82-5, dipropilmetano, dipropil metano, eptani, n-heptano, gettysolve-c, pulimento de heptano, skellysolve c, hidruro de heptilo, heptano, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, incoloro, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100,205, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8900
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Número de catálogo H-0160-08
también denominado H/0160/08
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición98°C
CAS142-82-5
ChEBICHEBI:43098
ColorIncolora
Formula Weight (peso de la fórmula)100.2g/mol
Ver más
C7H16, número de CAS-142-82-5, dipropilmetano, dipropil metano, eptani, n-heptano, gettysolve-c, pulimento de heptano, skellysolve c, hidruro de heptilo, heptano, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, incoloro, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100,205, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8900