2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 189278-27-1 | C6H3BrF3N | 226.00 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H25749.06
también denominado H25749-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS189278-27-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Melting Point (clear melt)45.0-54.0?C
Appearance (Color)White to pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación